Product Image
Invitrogen™

Human Lung Total RNA

El ARN de la más alta calidad disponible de Ambion® se trata con ADNasa, se somete a estándares de controlMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
AM7968100 μg
Número de catálogo AM7968
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 μg
El ARN de la más alta calidad disponible de Ambion® se trata con ADNasa, se somete a estándares de control de calidad insuperables y se certifica para contener ARN pequeños (miARN, ARNip, y ARNsn). Se suministra en un tubo de 100 µg cada uno con una concentración de 1 mg/ml. La inexactitud del ARNm, la contaminación del ADN genómico, la presencia o ausencia de inhibidores enzimáticos y la contaminación del ARN ribosomal en preparados poli(A) son aspectos importantes que se utilizan para juzgar la calidad de los ARN de FirstChoice®. Las muestras se procesan utilizando reactivos de aislamiento de ARN de Ambion® para producir ARN intacto y muy puro. Se realiza un tratamiento riguroso de la ADNasa para garantizar que el ARN esté listo para su uso en cualquier aplicación posterior, incluida la RT-PCR. Nota: Aunque es imposible extraer cada molécula de ADN de una muestra de ARN, cada preparación se prueba para garantizar que la contaminación residual de ADN sea insignificante. La integridad del ARN se verifica mediante electroforesis capilar con el bioanalizador Agilent® 2100.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración1 mg/mL
Línea de productosAmbion
PurezaCertificado para microARN
Cantidad100 μg
Fuente de muestraTejido normal
Tratamiento de la muestraTratado con ADNasa
Condiciones de envíoHielo seco
TejidoPulmón
Tipo de muestraARN total
EspecieHumano
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar a -70 °C o menos. Evite los ciclos múltiples de congelación y descongelación. Las alícuotas del producto pueden almacenarse a corto plazo a -20 °C. NO ALMACENAR EN CONGELADORES SIN ESCARCHA.

Preguntas frecuentes

Do you offer isolated, purified RNA?

Yes, please visit this website (http://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/dna-rna-purification-analysis/rna-extraction/rna-types/purified-rna.html) for our FirstChoice total RNA isolated from human tissues, as well as from E. coli and human cell lines.