You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
Unity Lab Services
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お客様セグメント
バイオテック
バイオファーマ
CDMO
検査室診断
産業、応用技術
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
ホーム
▸
すべての製品を見る
▸
上下水試験用品
▸
上下水システムアクセサリ
▸
AquaSensors™ AnalogPlus™ ドーナツ形導電センサー
Thermo Scientific™
AquaSensors™ AnalogPlus™ ドーナツ形導電センサー
Thermo Scientific™ AquaSensors™ AnalogPlus™ ドーナツ形導電センサーは、最も要求の厳しい産業用途に連続的にお使いいただけます。
テクニカルサポート
オーダーサポート
製品番号(カタログ番号)
使用対象 (装置)
ASAPTORO
AV88 Universal Analyzer
製品番号(カタログ番号)
ASAPTORO
価格(JPY)
-
見積もりを依頼する
使用対象 (装置):
AV88 Universal Analyzer
Thermo Scientific™ AquaSensors™ AnalogPlus™ ドーナツ形導電センサーは、最も要求の厳しい産業用途に連続的にお使いいただけます。
測定範囲 0 ~ 2S/cm、分解能 1μS/cm
高温/衛生用途向けに Thermo Scientific™ PEEK™ で提供されています
測定範囲の広い 2 電極センサーは CPVC 製で、低価格で提供されています
使用対象: AV88 ユニバーサルアナライザ
推奨用途:
化学薬品の製造
金属の仕上げ
半導体
パルプ & 紙
食品加工
医薬品
仕様
確度
測定値の 0.1%
概要
ドーナツ形導電センサー
使用対象 (装置)
AV88 Universal Analyzer
最大流量
10 ft./秒
最大圧力
200psig (100°C で)。100psig (75°C で)
範囲
0 ~ 2,000,000µS/cm
分解能
有効数字 4.5 桁
温度(華氏)動作
23° ~ 392°F PEEK センサーヘッド/CPVC センサーヘッド
温度(摂氏)動作
-5° ~ +200°C
認証/コンプライアンス
CE
タイプ
Toroidal Conductivity Sensors, CPVC or PEEK
Unit Size
Each