Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme
Thermo Scientific™

Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesysteme

Mit unseren B2 Minigel-Elektrophoresesystemen erzielen Sie eine überragende Flexibilität auf kleiner Stellfläche.
Have Questions?
KatalognummerEnthält
B2-BPEasyCast, Pufferaustauschöffnungen;
Katalognummer B2-BP
Preis (EUR)
-
Enthält:
EasyCast, Pufferaustauschöffnungen;

Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 Minigel-Elektrophoresesystemen eine überragende Flexibilität auf kleiner Stellfläche. Die einfach anzuwendende Gießmethode sowie mehrere Kamm- und Tablett-Optionen machen dieses Produkt zum beliebtesten System von Owl.

Eigenschaften:

  • Zwei Kammschlitze am UV-durchlässigen Gel-Träger (UVT) Gelträger, da dadurch die Anzahl der Probentaschen verdoppelt wird
  • Auf den UVT-Gelträgern ist zum leichten Messen der Banden mittels Siebdruck ein fluoreszierendes Lineal aufgebracht.

Bestellinformationen:

Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B2-BP) für die Anwendung mit einer externen Umwälzpumpe.

Enthält:

  • Pufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • EasyCast abgedichtete UV Für UV-Strahlung durchlässiger UVT-Gelträger
  • Zwei Kämme: 12 & 20 Wells, doppelseitig, 1.0/1.5 mm dick
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE-Kennzeichnung
Abmessungen (L x B x H)24.5 x 18 x 9.5 cm (9.63 x 7.06 x 3.75 in.)
Höhe (angloamerikanisch)3,75 in.
Höhe (metrisch)9.5 cm
EnthältEasyCast, Pufferaustauschöffnungen;
Länge (angloamerikanisch)9.63 in.
Länge (metrisch)24.5 cm
Länge (metrisch) Gel14 cm
Probengröße8 bis 48
Puffervolumen (metrisch)800 ml
Breite (angloamerikanisch)7.06 Zoll
Breite (metrisch)18 cm
Breite (metrisch) Gel12 cm
GelgrößeMini
ProduktlinieOwl
TypMini
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Are Bio-Rad power supplies compatible with Owl Electrophoresis systems?

The Owl Electrophoresis Systems are supplied with standard power leads, but we have not tested compatibility of the Owl systems with the Bio-Rad power supplies. For best performance, we recommend using one of our Owl or PowerEase power supplies for the Owl Electrophoresis Systems.

Do I have to change how I run my gel if I am using an Owl EasyCast B2 Mini Gel Electrophoresis System with buffer exchange ports (Cat. No. B2-BP)?

No, the Owl EasyCast buffer chamber with buffer exchange ports can be used the same way as other Owl EsayCast buffer chambers without buffer exchange ports. As long as the white drain fittings are not plugged in, the buffer chamber will be sealed tight.