Search
Search

Identifique Enterobacteriaceae a partir de la doble fermentación del azúcar y la producción de sulfuro de hidrógeno con este medio.
| Número de catálogo | Cantidad |
|---|---|
| CM0033B | 500 g |
Identifique Enterobacteriaceae a partir de la doble fermentación del azúcar y la producción de sulfuro de hidrógeno con este Agar de hierro Kliger (deshidratado) Thermo Scientific™ Oxoid™. El Agar de hierro Kligler combina las características del medio de acetato de plomo1,2,3 de Kligler y el agar de azúcar doble de Russell4. El medio se recomienda para la identificación de colonias recogidas en medios de siembra en placa como el Agar MacConkey, el Agar sulfito de bismuto o el Agar con desoxicolato-citrato, etc.
Diferencie Enterobacteriaceae a partir de la doble fermentación del azúcar y la producción de sulfuro de hidrógeno con el Agar de hierro Klinger.
Los no fermentadores de la lactosa producen inicialmente una inclinación y un extremo amarillos como resultado de la fermentación de la glucosa. Una vez que la glucosa se reduce, las reacciones se revierten en inclinaciones rojas (alcalinas) debido a la oxidación de los ácidos. Los organismos fermentadores de la lactosa producen inclinaciones y extremos amarillos. No hay reversión a rojo en la inclinación porque se produce suficiente ácido para mantener un pH ácido en condiciones aeróbicas. Los no fermentadores de la lactosa producen inclinaciones y extremos rojos. La producción de H 2 S da lugar a un ennegrecimiento del medio, ya sea a través del extremo o en una formación de anillo cerca de la parte superior del extremo. La producción de gas se demuestra por la presencia de burbujas o grietas en el medio.
Reacciones típicas observadas en el Agar de hierro Kligler después de 18 a 24 horas a 35 °C.
| Microorganismo | Pendiente | Extremo | Gas | H2S |
| Shigella sonnei | Rojo | Amarillo | - | - |
| Shigella dysenteriae | Rojo | Amarillo | - | - |
| Salmonella typhi | Rojo | Amarillo | - | + |
| Especies de Salmonella | Rojo | Amarillo | + | + |
| Especies de Enterobacter | Rojo | Amarillo | + | - |
| Especies de Klebsiella | Amarillo | Amarillo | + | - |
| Escherichia coli | Amarillo | Amarillo | + | - |
| Proteus mirabilis | Rojo | Amarillo | - | + |
| Especies de Morganella | Rojo | Amarillo | V | - |
| Citrobacter freundii | Amarillo | Amarillo | + | + |
| Especies de Yersinia | Rojo | Amarillo | V | - |