You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Nuevos productos
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
Inicio
▸
Comprar todos los productos
▸
Medios y aditivos para medios microbiológicos
▸
Medios deshidratados para microbiología
▸
Caldo-Salmonella Oxoid™ ONE
Thermo Scientific™
Caldo-Salmonella Oxoid™ ONE
El Caldo-Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE es un caldo de enriquecimiento selectivo para especies de
Salmonella
en muestras alimentarias.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
CM1091B
500 g
CM1091T
5 kg
2 opciones
Número de catálogo
CM1091B
Precio (MXN)
-
Cantidad:
500 g
El Caldo-Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE es un caldo de enriquecimiento selectivo para especies de
Salmonella
en muestras alimentarias.
Requiere el suplemento de Caldo-Salmonella ONE con n.º de referencia SR00242E.
Para uso de laboratorio
For Laboratory Use
Especificaciones
Descripción
Base de caldo para Salmonella ONE
Cantidad
500 g
Duración de almacenamiento
5 años
Formulario
Polvo
Tipo de producto
Medios de cultivo deshidratados
Especie
Salmonella
Unit Size
Each
Contenido y almacenamiento
De 10 °C a 30 °C