Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (Alexa Fluor™ 647 EGF complex)
Invitrogen™

Epidermal Growth Factor, Biotinylated, complexed to Alexa Fluor™ 647 Streptavidin (Alexa Fluor™ 647 EGF complex)

細胞内のEGF受容体の検出に有用な上皮増殖因子のいくつかのコンジュゲートを提供しています。蛍光標識されたEGFにより、科学者は受容体と膜の相互作用の調査、受容体の分布の研究、EGFとその受容体との相互作用の速度定数の計算などが可能になりました。フルオレセイン(FITC)、Oregon Green™詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
E35351100 μg
製品番号(カタログ番号) E35351
価格(JPY)
66,000
キャンペーン価格
Ends: 25-Sep-2026
110,000
割引額 44,000 (40%)
Each
数量:
100 μg
細胞内のEGF受容体の検出に有用な上皮増殖因子のいくつかのコンジュゲートを提供しています。蛍光標識されたEGFにより、科学者は受容体と膜の相互作用の調査、受容体の分布の研究、EGFとその受容体との相互作用の速度定数の計算などが可能になりました。フルオレセイン(FITC)、Oregon Green™ 514、およびテトラメチルローダミンを組み込んだコンジュゲートは、EGFに直接付着した色素で構成されています。Alexa Fluor™色素およびTexas Red™色素を用いたEGFのコンジュゲートは、染料ストレプトアビジン分子およびビオチン化EGFの複合体です。ビオチン化コンジュゲートは、EGF受容体に対するプローブの親和性を高めるように設計された長いスペーサーアームを含むビオチン-XXを利用しています。

上皮増殖因子コンジュゲートの仕様:
• EGF分子:53アミノ酸、MW = 6,045 Da
• 標識(Ex/Em):Alexa Fluor™ 647 ストレプトアビジンと複合体を形成したビオチン-XX (∼650/665 nm)
• EGF分子あたりの蛍光体分子数:約2~3
• 蛍光は通常、フローサイトメーター、蛍光顕微鏡、または蛍光光度計を使用して監視します


その他の受容体結合およびファゴサイトーシスのプローブ製品
当社は、受容体を介したエンドサイトーシスを研究するための蛍光標識プローブ、エンドサイトーシスとエキソサイトーシスの膜マーカー、および内部移行した蛍光リガンドを検出する方法を多数提供しています。これらの製品の詳細については、「Molecular Probes™ハンドブック」の受容体結合と食作用を追跡するためのプローブ — セクション16.1を参照してください。

研究目的のみに使用できます。ヒトまたは動物の治療もしくは診断目的には使用できません。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
検出法Fluorescence
標識または色素Alexa Fluor Dyes
製品ラインAlexa Fluor
数量100 μg
出荷条件Wet Ice
製品タイプGrowth Factor
Unit SizeEach
組成および保存条件
Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light.

引用および参考文献 (16)

引用および参考文献
Abstract
The HECT domain ligase itch ubiquitinates endophilin and localizes to the trans-Golgi network and endosomal system.
Authors:Angers A, Ramjaun AR, McPherson PS
Journal:J Biol Chem
PubMed ID:14684745
'Endophilin A1 is an SH3 domain-containing protein functioning in membrane trafficking on the endocytic pathway. We have identified the E3 ubiquitin ligase itch/AIP4 as an endophilin A1-binding partner. Itch belongs to the Nedd4/Rsp5p family of proteins and contains an N-terminal C2 domain, four WW domains and a catalytic HECT domain. ... More
Ligands for clathrin-mediated endocytosis are differentially sorted into distinct populations of early endosomes.
Authors:Lakadamyali M, Rust MJ, Zhuang X
Journal:Cell
PubMed ID:16530046
'Cells rely on the correct sorting of endocytic ligands and receptors for proper function. Early endosomes have been considered as the initial sorting station where cargos for degradation separate from those for recycling. Using live-cell imaging to monitor individual endosomes and ligand particles in real time, we have discovered a ... More
Simultaneous prospective purification of adult subventricular zone neural stem cells and their progeny.
Authors:Pastrana E, Cheng LC, Doetsch F,
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:19332781
'The ability to prospectively isolate adult neural stem cells and their progeny is crucial to study their biology and therapeutic potential. Stem cells in adult mammalian neurogenic niches are a subset of astrocytes. A major limitation in the field has been the inability to distinguish stem cell astrocytes from niche ... More
A fluid membrane-based soluble ligand-display system for live-cell assays.
Authors:Nam JM, Nair PM, Neve RM, Gray JW, Groves JT
Journal:Chembiochem
PubMed ID:16456901
Test samples for optimizing STORM super-resolution microscopy.
Authors:Metcalf DJ, Edwards R, Kumarswami N, Knight AE,
Journal:
PubMed ID:24056752
STORM is a recently developed super-resolution microscopy technique with up to 10 times better resolution than standard fluorescence microscopy techniques. However, as the image is acquired in a very different way than normal, by building up an image molecule-by-molecule, there are some significant challenges for users in trying to optimize ... More