Agarasa (0,5 U/μL)
Thermo Scientific™

Agarasa (0,5 U/μL)

Thermo Scientific Agarase es una enzima que digiere específicamente el núcleo de los polisacáridos agarosa en neoagarooligosacáridos. Agarase permite unaMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
EO0461100 U
Número de catálogo EO0461
Precio (CLP)
182.021
Each
Cantidad:
100 U
Pedido a granel o personalizado
Precio (CLP)
182.021
Each
Thermo Scientific Agarase es una enzima que digiere específicamente el núcleo de los polisacáridos agarosa en neoagarooligosacáridos. Agarase permite una recuperación suave, pero efectiva, de fragmentos de ADN o ARN de la agarosa de punto de fusión bajo. Los ácidos nucleicos recuperados pueden utilizarse directamente para la amplificación, la clonación, la secuenciación, etc.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialAgarosa
Concentración0,5 U/μl
Para utilizar con (aplicación)Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), PCR, Cloning, cDNA Library Construction, Sequencing, In Vitro Transcription, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Cantidad100 U
Unit SizeEach