Mezcla maestra para PCR directa en tejido Phire
Thermo Scientific™

Mezcla maestra para PCR directa en tejido Phire

La mezcla maestra para PCR directa de tejido Thermo Scientific Phire se ha desarrollado para la amplificación de ADN directamenteMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
F170S250 reacciones
F170L1250 reacciones
Número de catálogo F170S
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
250 reacciones
Pedido a granel o personalizado
La mezcla maestra para PCR directa de tejido Thermo Scientific Phire se ha desarrollado para la amplificación de ADN directamente de una gran variedad de tejido obtenido de humanos, ratones, peces, aves e insectos. La mezcla maestra que contiene ADN polimerasa Phire Hot Start II está especialmente formulada para realizar PCR en presencia de diferentes inhibidores derivados de tejidos animales, como colágeno, melanina y eumelanina (pelo, piel) o mioglobina (músculo). El kit también incluye el aditivo Thermo Scientific DNARelease, que se puede utilizar para mejorar la liberación de ADN de tejidos difíciles.

Aspectos destacados

• PCR DIRECTA: la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no hay necesidad de pasos de purificación de ADN caros y engorrosos
• Protocolo de dilución y de almacenamiento disponible: permite decenas de reacciones de PCR a partir de una muestra diminuta y permite volver a realizar pruebas
• ADN polimerasas Phire especialmente diseñadas: tiempos de protocolo extremadamente breves
• El formato de mezcla maestra con gel premezclado y carga de colorantes: minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel

Aplicaciones

• Genotipado
• Detección transgénica
• Análisis knockout
• Secuenciación

La temperatura óptima de recocido para las ADN polimerasas Phire pueden diferir significativamente de la de las polimerasas basadas en Taq.

Para obtener unos resultados óptimos comience por calcular con precisión su Tm con nuestra calculadora de TM.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Inicio en calienteInicio en caliente integrado
Incluye etiqueta o tinteSí
N.º de reacciones250 reacciones
SobranteRomo
PolimerasaADN polimerasa Phire Hot Start II
Tipo de productoMezcla maestra de PCR directa
Cantidad250 reacción de 20 μl
Formato de reacciónMezcla maestra o SuperMix
Tipo de muestratejido
Condiciones de envíoWet or Dry Ice
Material de partidaADN
Concentración2X
Para utilizar con (aplicación)Genotipado, Hot-start PCR
GC-Rich PCR PerformanceMedio
Método de PCRPCR directa
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene:
• 2 mezcla maestra para PCR directa de tejido Phire (2X) de 1,25 ml
• 5 ml de tampón de dilución
• 3 aditivo de DNARelease de 100 μl
• 40 μl de mezcla de cebadores de control (25 μm cada uno)
• 2 x 1,25 ml de agua libre de nucleasas
• 50 μg de estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones)

Almacénese a -20 °C.

Preguntas frecuentes

What is your recommendation to take a sample from plant or animal tissue for Direct PCR?

In order to obtain best results from Direct PCR, it is important to use a very small amount of starting materials. The recommended size is 0.3-0.5 mm in diameter. We recommend using Tissue Puncher 0.3 mm (Cat. No. F-200S), which is a convenient tool for sampling and is suitable for both plant and animal tissues.

Why are Control primers provided in the Direct PCR Kits?

It is very important to include a control reaction in the Direct PCR to ensure that the PCR conditions are optimal for the specific tissue or plant material used. Control primers are universal primers that amplify a small fragment from a conserved genome region. If the reaction with control primers fails, the sample material may not be suitable for Direct PCR, or PCR conditions need optimization.

How are samples, stored at different conditions, compatible with the Phire Tissue Direct PCR Master Mix?

With the Phire Tissue Direct PCR Master Mix you can amplify DNA from differently stored tissues (fresh, frozen, FFPE) from human and a variety of animal species.

Can I use plant or tissue sample which is not on the list of the Direct PCR Master Mix and Kit tested samples?

You can test any plant or tissue sample. However, it is recommended to first optimize the reaction. When working with new sample materials, start with the Dilution & Storage protocol as it allows several PCR reactions to be performed from the same sample during optimization. It is recommended to perform a positive control with purified sample DNA to ensure that the PCR conditions are working. If the positive control with purified DNA fails, the PCR conditions should be optimized before continuing further.

Can you amplify the same sample materials with the Direct PCR Master Mixes as with Direct PCR Kits?

Yes, the Direct PCR Master Mixes are upgrades of the Direct PCR kits and thus are suitable for the same sample materials.