Phusion Blood Direct PCR Master Mix
Thermo Scientific™

Phusion Blood Direct PCR Master Mix

La mezcla maestra para PCR directa en sangre Thermo Scientific Phusion está diseñada para la amplificación de ADN de sangreMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoN.º de reacciones
F175S100 reacciones
F175L500 reacciones
Número de catálogo F175S
Precio (MXN)
-
N.º de reacciones:
100 reacciones
Pedido a granel o personalizado
La mezcla maestra para PCR directa en sangre Thermo Scientific Phusion está diseñada para la amplificación de ADN de sangre completa. Elimina la necesidad de un paso de purificación de ADN independiente antes de la PCR. La ADN polimerasa Phusion Hot Start II de alta fidelidad modificada es resistente a los principales inhibidores de PCR presentes en la sangre y mantiene su actividad a concentraciones sanguíneas de hasta el 40% en la reacción de PCR.

Esta ADN polimerasa de corrección precisa hace de la mezcla maestra de PCR directa de sangre de la fusión una opción ideal incluso para aplicaciones exigentes, como la clonación. La mezcla maestra de PCR directa en sangre Phusion también permite el análisis de muestras de sangre con diferentes conservantes (p. ej., heparina, EDTA, citrato), condiciones de almacenamiento y de varias especies.

Aspectos destacados

• PCR directa: la muestra se añade directamente a la reacción de PCR, por lo que no se requieren engorrosos y costosos pasos de purificación de ADN.
• Protocolo de dilución y de almacenamiento: permite decenas de reacciones de PCR a partir de una pequeña muestra y volver a realizar pruebas
• ADN polimerasa Phire Hot Start II: especialmente diseñada con tiempos de protocolo de PCR muy breves
• Formato de mezcla maestra con colorante de carga de gel premezclado: minimiza la posibilidad de contaminación cruzada, reduce la manipulación de muestras y permite la carga directa en gel

Aplicaciones

• Detección transgénica
•
• Análisis de knockout
• Secuenciación

la temperatura óptima de recocido de la ADN polimerasa Phusion puede diferir notablemente de laspolimerasas basadas en Taq.

Para obtener unos resultados óptimos, comience por calcular con precisión su TM con nuestra calculadora de TM.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Inicio en calienteInicio en caliente integrado
Incluye etiqueta o tinteSí
N.º de reacciones100 reacciones
SobranteRomo
PolimerasaADN polimerasa Phusion Blood II
Tipo de productoMezcla maestra de PCR directa
Cantidad100 reacción de 20 μl
Formato de reacciónMezcla maestra o SuperMix
Tipo de muestraSangre
Condiciones de envíoWet or Dry Ice
Material de partidaADN
Concentración2X
Para utilizar con (aplicación)Genotyping
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Método de PCRPCR directa
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene:
• 1 ml de mezcla maestra de PCR directa de sangre Phusion (2)
• 40 μl de mezcla de primer de control universal
• 0,5 ml 50 mM de EDTA
• 1,5 ml 50 mM de MgCl2
• 0,5 ml de DMSO
• 1,25 ml de agua, sin nucleasas
• 50 μg de estándar de ADN O'GeneRuler Express (suficiente para 100 aplicaciones)

Almacenar a - 20°C.

Preguntas frecuentes

What is your recommendation to take a sample from plant or animal tissue for Direct PCR?

In order to obtain best results from Direct PCR, it is important to use a very small amount of starting materials. The recommended size is 0.3-0.5 mm in diameter. We recommend using Tissue Puncher 0.3 mm (Cat. No. F-200S), which is a convenient tool for sampling and is suitable for both plant and animal tissues.

Why are Control primers provided in the Direct PCR Kits?

It is very important to include a control reaction in the Direct PCR to ensure that the PCR conditions are optimal for the specific tissue or plant material used. Control primers are universal primers that amplify a small fragment from a conserved genome region. If the reaction with control primers fails, the sample material may not be suitable for Direct PCR, or PCR conditions need optimization.

Can I use plant or tissue sample which is not on the list of the Direct PCR Master Mix and Kit tested samples?

You can test any plant or tissue sample. However, it is recommended to first optimize the reaction. When working with new sample materials, start with the Dilution & Storage protocol as it allows several PCR reactions to be performed from the same sample during optimization. It is recommended to perform a positive control with purified sample DNA to ensure that the PCR conditions are working. If the positive control with purified DNA fails, the PCR conditions should be optimized before continuing further.

Can you amplify the same sample materials with the Direct PCR Master Mixes as with Direct PCR Kits?

Yes, the Direct PCR Master Mixes are upgrades of the Direct PCR kits and thus are suitable for the same sample materials.

What is the highest blood concentration possible in the reaction when using Phusion Blood Direct PCR Master Mix and Kit?

We recommend using blood concentration up to 20%; however, we had successful amplifications with up to 40% of blood in the reaction mix. In some cases optimization may be required to achieve this.