FocalCheck™ Microspheres, 15 μm, fluorescent dark-red ring stain/green throughout
Las nítidas tinciones de anillo mostradas por las microesferas teñidas con anillos de color rojo oscuro fluorescente y de colorMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
F7239
también denominado F-7239
0,5 mL
Número de catálogo F7239
también denominado F-7239
Precio (MXN)
-
Cantidad:
0,5 mL
Las nítidas tinciones de anillo mostradas por las microesferas teñidas con anillos de color rojo oscuro fluorescente y de color verde fluorescente en toda su extensión FocalCheck™ de 15 µm producen una sorprendente representación visual de la desalineación de los instrumentos u otras aberraciones, lo que las hace ideales como estándares de referencia para microscopia de escaneo láser confocal. El registro correcto de la imagen se indica cuando la imagen del anillo y la imagen del disco de los gránulos combinados coinciden perfectamente en todas las dimensiones.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de calibraciónCalibración de microscopio confocal
FormatoGránulos de suspensión
Línea de productosFocalCheck
Cantidad0,5 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ColorRojo oscuro, verde, Green
Diámetro (métrico)15 μm
Tipo de productoMicroesfera
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Citations & References (1)
Citations & References
Abstract
Targeting of U2AF65 to sites of active splicing in the nucleus.
Authors:Gama-Carvalho M, Krauss RD, Chiang L, Valcárcel J, Green MR, Carmo-Fonseca M
Journal:J Cell Biol
PubMed ID:9166400
U2AF65 is an essential splicing factor that promotes binding of U2 small nuclear (sn)RNP at the pre-mRNA branchpoint. Here we describe a novel monoclonal antibody that reacts specifically with U2AF65. Using this antibody, we show that U2AF65 is diffusely distributed in the nucleoplasm with additional concentration in nuclear speckles, which ... More