Congeladores de laboratorio de alto rendimiento Forma™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Congeladores de laboratorio de alto rendimiento Forma™

Proteja materiales científicos y médicos sensibles con las funciones avanzadas de este congelador de laboratorio de gran rendimiento, diseñado para el almacenamiento de materiales de laboratorio de uso frecuente.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (imperial)Requisitos eléctricostipo de tapón
FFGL2320D23.3 cu . pie208 - 230 V 60 HzNEMA 6-15 P
FFGL2320A23.3 cu . pie115 V 60 Hz5 - 20P
FFGL2320V23.3 cu . pie230 V 50 HzUE
FFGL2320W23.3 cu . pie230 V 50 HzU.K.
FFGL3020A29.2 cu . pie115 V 60 Hz5 - 20P
FFGL3020D29.2 cu . pie208 - 230 V 60 HzNEMA 6-15 P
FFGL3020V29,2 pies cúb.230 V/50 HzUE
FFGL3020W29.2 cu . pie230 V 50 HzU.K.
Número de catálogo FFGL2320D
Precio (MXN)
-
Capacidad (imperial):
23.3 cu . pie
Requisitos eléctricos:
208 - 230 V 60 Hz
tipo de tapón:
NEMA 6-15 P

Proteja materiales científicos y médicos sensibles con las funciones avanzadas de los congeladores de laboratorio de gran rendimiento Thermo Scientific™ Forma™, diseñados para aplicaciones médicas y científicas como el almacenamiento de reactivos, fármacos, productos biológicos y otras sustancias de uso frecuente en los laboratorios. Nuestros congeladores Forma de alto rendimiento incluyen control por microprocesador, sistemas de circulación positiva de aire, cámara fabricada con calidad industrial y compresores de refrigeración extrafuertes seleccionados para uso industrial, clínico y científico.

Características principales:
  • Entorno de baja temperatura estable para materiales biológicos, fármacos y reactivos de laboratorio de uso frecuente
  • Temperatura preestablecida de fábrica en - 20 °C†
  • Descongelación manual

Control por microprocesador:

  • Controles e indicadores visuales fáciles de usar
  • Funciones de silenciador, rellamada y reinicio automático de alarma
  • El interruptor principal con llave de triple posición para la seguridad de los ajustes controla la electricidad de todos los sistemas
  • Alarmas sonoras/visuales de temperatura excesiva/insuficiente y fallo de corriente
  • Batería de reserva y conexiones de alarma remota

Estructura:

  • Cámaras sólidas y duraderas con interiores‡ y exteriores resistentes a los arañazos y fáciles de limpiar
  • Aislamiento de alta densidad sin CFC
  • Puertas macizas con autocierre y cierre de seguridad con llave
  • La junta de celda cerrada ofrece un sellado positivo de la puerta para mantener una temperatura interior constante
  • Circulación direccional del aire para la recuperación rápida de la temperatura tras abrir las puertas
  • Tiradores de puerta de longitud completa
  • Estantes de rejilla ajustables a incrementos de 2,5 cm (1 pulg)

Sistema de refrigeración:

  • Compresores industriales de alta resistencia herméticamente sellados
  • Descongelación manual para maximizar la uniformidad de la temperatura

Información para pedidos:

  • Las opciones incluyen: amplificador de baja tensión autónomo, registrador gráfico de la temperatura incorporado para medios o sonda de 5 cm (2 pulg), con cubierta, interiores y exteriores de acero inoxidable; ruedas de 5 cm (2 pulg) y estantes adicionales. Los modelos V y W no
  • se comercializan en Norteamérica. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o su representante de ventas.

Nota:

†El rendimiento puede verse afectado por las condiciones de humedad y temperatura ambiente, las preferencias de carga de las muestras y la frecuencia de apertura de las puertas.

‡Los volúmenes interiores especificados son nominales; la capacidad utilizable puede variar en función del uso de bandejas, cajones, bobinas del ventilador o protrusiones de la cabina.

La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Amperaje5,6 A
Disyuntor15A
Tipo de controlMicroprocesador
DescongelaciónManual
Fondo interior (imperial)29 pulg
Fondo interior (métrico)73.7cm
Dimensiones interiores (F x An x Al)29 x 24 x 58 in. (73.7 x 61 x 147.3 cm)
Dimensiones exteriores (L × An × Al)37.2 x 28 x 79.2 in. (94.5 x 71.1 x 201.2 cm)
Requisitos eléctricos208 - 230 V 60 Hz
Acabado exteriorAcero inoxidable
Frecuencia60 Hz
Altura exterior (imperial)79,2 in
Altura (imperial) interior58 in
Altura exterior (métrico)201.2cm
Altura (métrico) interior147.3cm
AislamientoSin CFC
Longitud (imperial) exterior37,2 in
Longitud (métrico) exterior94.5cm
RefrigeranteSin CFC
Peso con embalaje (imperial)£ 425
Peso con embalaje (métrico)193kg
TipoCongelador de gran rendimiento
GarantíaLa garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Anchura exterior (imperial)28 in
Anchura (imperial) interior24 in
Anchura exterior (métrico)71.1cm
Anchura (métrico) interior61cm
Material de la cabinaAcero inoxidable
Capacidad (imperial)23.3 cu . pie
Capacidad (métrico)826L
Certificaciones/conformidadUL
compresorHeavy-duty, Industrial-grade, Hermetic
Modelo de puertaSólido
Opciones de vigilanciaAlarma, grabadora
No. of Doors1
tipo de tapónNEMA 6-15 P
Estantes4
ModeloVertical
Intervalo de temperatura- 20 °C
Tensión208/230V
Unit SizeEach