E-Gel™ 96 Agarose Gels
Invitrogen™

E-Gel™ 96 Agarose Gels

SYBRセーフDNAゲル染色剤を用いたInvitrogen E-Gel 96ハイスループットプレキャストアガロースゲルは、迅速で便利、かつ安全なDNAサンプル電気泳動用に設計されています。各E-Gelアガロースゲルカセットには、効率的なゲル分離と分析に必要なすべての成分と染色剤が含まれています—サンプルをロードして分析するだけです。各ゲルには96サンプルレーンと8マーカーレーンが含まれており、複数のPCR産物、プラスミド調製物詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量分離範囲dimStainTypeゲル濃度
G7208414xゲル8枚400 to 10,000 bp1%
G700801ゲル8枚400 to 10,000 bp1%
G720801ゲル8枚400 to 10,000 bp1%
G700802ゲル8枚100 to 2000 bp2%
G720802ゲル8枚100 to 2000 bp2%
G7208424 x 8 Gels100 to 2000 bp2%
製品番号(カタログ番号) G720841
価格(JPY)
129,300
Each
数量:
4xゲル8枚
分離範囲:
400 to 10,000 bp
ゲル濃度:
1%
SYBRセーフDNAゲル染色剤を用いたInvitrogen E-Gel 96ハイスループットプレキャストアガロースゲルは、迅速で便利、かつ安全なDNAサンプル電気泳動用に設計されています。各E-Gelアガロースゲルカセットには、効率的なゲル分離と分析に必要なすべての成分と染色剤が含まれています—サンプルをロードして分析するだけです。

各ゲルには96サンプルレーンと8マーカーレーンが含まれており、複数のPCR産物、プラスミド調製物、制限酵素消化物のスクリーニングに最適です。E-Gel 96ローディングフォーマットは、マルチチャンネルピペッターや、最も一般的に使用されている8、12、および96ピン液体ハンドリングロボットに対応しています。泳動時間は12分で、1日で最大20,000個のサンプルを分析できます。

独自の96ウェルスタッガウェルフォーマットでは、1.6 cmのラン長に加え、DNAフラグメント用に次の分離範囲が得られます:
• 1%アガロースゲル:400 bp~10 kbのDNA断片
• 2%アガロースゲル:100 bp~2 kbのDNAフラグメント

各カセットには、市販されているほとんどのロボットバーコードリーダーで認識される固有のEAN39バーコードが貼付されています。

E-Gel 96ゲルの特長:
ハイスループット分析—96個のサンプルレーンと、8つのマーカーレーンが含まれます
自動化に対応—マルチチャンネルピペッターと一般的に使用されている8、12ピンおよび96ピンの液体ハンドリングロボットに適しています
拡張性—最大4つのE-BaseマザーデバイスとE-Baseドーターデバイスを組み合わせることにより、1回の泳動で最大384のサンプルを分離します
より安全な選択—SYBR Safe DNA染色剤が含まれており、エチジウムブロマイドに代わるより安全な製品です
高性能—3 ngのサンプルDNAをわずか12~17分で分離して検出します

より安全なオプション
エチジウムブロマイドやUVなどの有害な変異原因子への暴露を最小限に抑えるSYBR Safe DNA染色ゲルをお選びください。SYBRセーフを用いたプレキャストE-Gelアガロースゲルは、青色光トランスイルミネーションと組み合わせることで、サンプルの完全性が向上し、より安全な作業環境を提供します。

最も一般的にアガロースゲルに組み込まれているDNA染色剤であるエチジウムブロマイドとは異なり、SYBRセーフDNAゲル染色剤は、毒性がなく、変異原性のないDNA染色剤であり、ユーザーにとっても環境にとっても安全で、企業の廃棄にかかる経費を節約できます。

高速で簡便な分析
E-Gelアガロースゲルは、1バンドあたり3 ngのサンプルDNAの検出感度と、従来の自分で注ぐタイプのゲルの2~3倍速い分離時間で、高速かつ高性能な分析を可能にします。各E-Gelアガロースゲルには、アガロース、電極、SYBRセーフDNA染色剤、およびバッファーレスのイオン交換システムが、乾燥したディスポーザブルカセット内にパッケージされています。E-Gel技術では、ゲルやバッファーの調製、またはゲル染色のステップは必要ありません。サンプルをロードして泳動するだけです。

核酸マーカー
E-Gel DNAラダーの詳細を見る›

泳動およびイメージング装置
ハイスループットE-Gelアガロースゲルには、ゲル泳動にE-Base電気泳動装置が必要です。
E-Base装置の詳細を見る›

さまざまなゲルフォーマットが利用可能
E-Gelアガロースゲルは、ゲルのパーセンテージ、染色剤、ウェルの各種フォーマットで利用できます。SYBRセーフを用いるハイスループットE-Gel96および48アガロースゲルは、1%および2%のゲル濃度でご利用いただけます。E-Gelアガロースゲル選択ガイド

研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。
仕様
Compatible LaddersE-Gel™ 96 High Range DNAマーカー
数量4xゲル8枚
出荷条件室温
ゲル濃度1%
ゲルタイプE-Gel
標識または色素SYBR Safe
製品タイプアガロースゲル
分離範囲400 to 10,000 bp
ウェル96 + 8ウェル
Unit SizeEach
組成および保存条件
各ボックスには8枚のゲルが入っています。必ず室温で保管してください。凍結しないようにし、冷凍庫やその他の非管理環境の近くでは冷点を避けてください。

よくあるご質問(FAQ)

How can I view DNA on my E-Gel agarose gel with SYBR Safe DNA stain?

SYBR Safe-stained gels can be visualized with a standard UV transilluminator, a laser-based scanner equipped with an excitation source in the UV range or between 470 and 530 nm, or a blue-light transilluminator.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

My E-Gel agarose gel has speckles when viewed in the imager. What should I do?

Here are some suggestions:

- Try cleaning the cassettes with alcohol and Kimwipes wipers.
- Try cleaning the camera lens.
- Try to adjust the exposure time and brightness options of the documentation system you are using.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

My sample is leaking from the wells when running my E-Gel agarose gels. What happened?

Please ensure that you have not overloaded the well and that the wells were not damaged during comb removal.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.

I accidentally stored my E-Gel agarose gels at 4 degrees C instead of room temperature. Can I still use them?

While we recommend storage at room temperature, these gels will still be usable. Bring the gels to room temperature prior to the run for optimal conditions.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within ourNucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting Support Center.

What loading buffer should I use for my E-Gel agarose gels?

Loading buffer is optional. Samples can be loaded directly into the wells if no buffer is used, or you can dilute them with deionized water or TE buffer. If you want to use a loading buffer, please see the recipes below:

E-Gel agarose gels (including EX)
10 mM Tris-HCl, pH 7.5
1 mM EDTA
0.005% bromophenol blue
0.005% xylene cyanol FF
E-Gel CloneWell II and E-Gel SizeSelect II agarose gels
10 mM Tris-HCl, pH 7.5
1 mM EDTA

Alternatively, you can use 10X BlueJuice Gel Loading Buffer or TrackIt Loading Buffer. Dilute this buffer 50- to 200-fold to obtain optimal results with E-Gel agarose gels.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Nucleic Acid Purification and Analysis Support Center.