GeneJET Whole Blood RNA Purification Mini Kit
Thermo Scientific™

GeneJET Whole Blood RNA Purification Mini Kit

El minikit de purificación de ARN de sangre completa Thermo Scientific GeneJET está diseñado para la purificación rápida y eficazMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
K076150 preparaciones
Número de catálogo K0761
Precio (MXN)
-
Cantidad:
50 preparaciones
El minikit de purificación de ARN de sangre completa Thermo Scientific GeneJET está diseñado para la purificación rápida y eficaz de ARN total de alta calidad de sangre completa y fluidos corporales relacionados.

El kit utiliza tecnología de membrana a base de sílice en forma de una cómoda columna de centrifugado, eliminando la necesidad de resinas caras, extracciones tóxicas de fenol-cloroformo o una larga precipitación de alcohol. El procedimiento tarda menos de 15 minutos. El ARN purificado de alta calidad se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores, como RT-PCR, RT-qPCR, Northern blotting y otros análisis basados en ARN.

Aspectos destacados

• Eficaz: hasta 1,8 µg de ARN total a partir de 500 µl de sangre humana
• Práctico: las columnas de centrifugación están tapadas y ensambladas con tubos de recogida
• Puro: ARN puro de inhibidores enzimáticos, proteínas, listo para su uso en todas las aplicaciones exigentes. Validado en síntesis de ADNc y RT-PCR cuantitativa
• Rápido y sencillo: el procedimiento tarda menos de 15 minutos y no implica la extracción orgánica ni la lisis diferencial de RBC
• Compatible: apto para una gran variedad de muestras, como sangre humana y animal tratada con EDTA, citrato o heparina, células leucocíticas, médula ósea y fluidos corporales relacionados

Aplicaciones

• Extracción rápida de ARN de alta pureza adecuado para todos los procedimientos convencionales de biología molecular, incluidos:
• RT-PCR
• RT-qPCR
• Northern blotting
• Ensayos de protección de nucleasas. Incluye tampón de lisis, tampón de lavado 1 (concentrado), tampón de lavado 2 (concentrado), agua sin nucleasas, columnas de purificación de ARN GeneJET (preensambladas con tubos de recogida), tubos de recogida, tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, protocolo detallado
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Volumen de elución50 μl
Tipo de producto finalARN total
Para utilizar con (aplicación)RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Compatibilidad de alto rendimientoNo compatible con alto rendimiento (manual)
Tiempo de purificación15 min
Cantidad50 preparaciones
BásculaMini
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Cantidad de material de partidaBlood: 50–500 μL, Bone Marrow: 50–500 μL, Buffy Coat: 500 μL
ProducciónUp to 11 μg
Isolation TechnologyColumna de centrifugación
Tipo de muestraSangre, Bone Marrow, Buffy Coat
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 40 mL Lysis Buffer; store at room temperature
• 40 mL Wash Buffer WB1 (concentrated); room temperature
• 23 mL Wash Buffer 2 (concentrated); room temperature
• 30 mL Nuclease-free Water; room temperature
• 50 GeneJET RNA Spin Columns with Collection Tubes; For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C-8°C.
• 50 Collection Tubes (2 mL); room temperature
• 50 Collection Tubes (1.5 mL); room temperature