Reactivo de hemolisina 12L para listeria Oxoid™ Microbact™
Thermo Scientific™

Reactivo de hemolisina 12L para listeria Oxoid™ Microbact™

Simplifique la identificación de Listeria spp., incluida Listeria monocytogenes, con el reactivo de hemolisina 12L para listeria Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
MB1249A1 botella
Número de catálogo MB1249A
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 botella
Simplifique la identificación de Listeria spp., incluida Listeria monocytogenes, con el reactivo de hemolisina 12L para listeria Thermo Scientific™ Oxoid™ Microbact™. Este reactivo se utiliza en la prueba de microhemólisis rápida de 12L y permite obtener resultados rápidos, fiables y fáciles de leer.
Listeria spp. está muy extendida en el medio ambiente y se ha aislado en numerosos alimentos y animales distintos. En los casos graves, puede causar septicemia, meningitis, encefalitis y, en el caso de las mujeres embarazadas, infecciones intrauterinas que puede causar un aborto espontáneo o mortinato. Con este reactivo, Listeria spp. se identifica con rapidez y precisión, para poder administrar un tratamiento correcto y rápido.
  • Rápido: Identificaciones precisas en tan solo cuatro horas
  • Sencillo: Sin subcultivo previo en agar con sangre, sin prueba de CAMP y sin necesidad de reactivos de desarrollo
  • Fácil de leer e interpretar: Los cambios de color y el patrón de sedimentación distintivos se leen visualmente y se interpreten fácilmente con el paquete de identificación Microbact (MB1244A)
  • Integral: Permite la identificación definitiva de todo el género Listeria, incluidas L. monocytogenes y L. innocua
  • Flexible: Ideal para su uso con medios cromógenos o selectivos, en entornos de laboratorios clínicos o alimentarios
  • Fiable: Los sustratos son todos los recomendados en los métodos estándar internacionales reconocidos, incluidos FDA BAM e ISO
Elementos adicionales necesarios: Programa de software Microbact (MB1244A), Kit de 12L para listeria de Microbact (MB1128A).

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos para pruebas manuales, semiautomáticas y completamente automatizadas y una completa línea de productos de diagnóstico y medios de cultivo para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
DescripciónReactivo de hemolisina de 12L para listeria Microbact
Tipo de empaquetado1 caja
Cantidad1 botella
Analitos detectablesListeria spp., incluida Listeria monocytogenes, reacción de hemolisina en el kit de 12 L para listeria Microbact
Unit SizeEach