Standard Custom Peptide Synthesis Service
Thermo Scientific™

Standard Custom Peptide Synthesis Service

El servicio de síntesis de péptidos personalizado estándar de Thermo Scientific ofrece numerosas opciones de niveles de pureza, modificaciones yMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
PEP90UNMOD1 unidad
Número de catálogo PEP90UNMOD
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 unidad
El servicio de síntesis de péptidos personalizado estándar de Thermo Scientific ofrece numerosas opciones de niveles de pureza, modificaciones y formatos para su péptido sintético, lo que le proporciona la flexibilidad necesaria para satisfacer sus necesidades de investigación. La síntesis de péptidos se realiza utilizando la última tecnología de fase sólida de Fmoc y los péptidos se purifican mediante HPLC de fase inversa. La secuencia de péptidos se confirma mediante espectroscopia de masas (MS). Los péptidos con pureza verificada se caracterizan adicionalmente mediante HPLC analítica para determinar la pureza final. Los péptidos se envasan con nuestro servicio Thermo Scientific ArgonGuard para minimizar la oxidación de los aminoácidos durante el transporte y el almacenamiento. Este servicio estándar ayuda a mantener la actividad biológica de péptidos personalizados y a reducir la variación experimental.

Obtenga más información sobre nuestro servicio de péptidos personalizado estándar ›

Características:
Alta calidad: todos los péptidos se sintetizan con materiales de alta calidad y se envasan con nuestro servicio ArgonGuard para mantener la actividad biológica durante el envío y el almacenamiento
Modificaciones: lista completa de modificaciones y etiquetas disponibles
Validado: todos los péptidos analizados únicamente mediante MS o en combinación con HPLC analítica
Flexible: péptidos disponibles en una variedad de formatos y purezas; síntesis manual disponible para péptidos difíciles

Modificaciones:
ofrecemos una amplia gama de N-terminales, C-terminales y otras modificaciones con nuestro servicio de péptidos estándar. Hay disponibles servicios de conjugación personalizados (6-25 aminoácidos), incluida la conjugación con proteínas portadoras (KLH, BSA, OVA o proteína portadora azul Thermo Scientific Imject) y MAPs.

Aplicaciones:
• Mapeo de epítopos
• Producción de anticuerpos
• Señalización celular
• Investigación de enfermedades
• Descubrimiento de biomarcadores
• Proteómica
• Perfiles enzimáticos
• Ensayos de inmunización

Para obtener un presupuesto o más información, envíenos un correo electrónico a: peps@thermofisher.com.
Para Europa, Oriente Medio y África, envíenos un correo electrónico a: europeservicespeptides@thermofisher.com.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Especificaciones
Cantidad1 unidad
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Tras la recepción, almacenar a 20 °C.