Global VersaWeigh™ 중량선별기
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Global VersaWeigh™ 중량선별기

Improve accuracy, efficiency and profitability with a checkweigher designed suitable for any application in food, beverage or pharmaceuticals.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호설명
PID-10131047
PID-101310 47으로도 사용됨
VersaWeigh Checkweigher
PID-10131047E
PID-101310 47E으로도 사용됨
VersaWeigh - Reject Integrity Option Pack
PID-10131047F
PID-101310 47F으로도 사용됨
VersaWeigh - Combination metal detector/checkweigher
PID-10131047D
PID-101310 47D으로도 사용됨
VersaWeigh - Pharma Option Pack
PID-10131047C
PID-101310 47C으로도 사용됨
VersaWeigh - Power-User Option Pack
PID-10131047B
PID-101310 47B으로도 사용됨
VersaWeigh - Electrical Option Pack
PID-10131047A
PID-101310 47A으로도 사용됨
VersaWeigh - IP-66 Option Pack
카탈로그 번호 PID-10131047
PID-101310 47으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
설명:
VersaWeigh Checkweigher

Thermo Scientific™ Global VersaWeigh™ 중량선별기로 수익을 극대화하고 제품 제공량을 최소화하세요. 이 다용도로 확장 가능한 시스템은 여전히 사용 및 유지 관리가 쉽지만, 식품 축적을 줄이기 위해 설계된 프레임, 빠른 해제, 조절 가능한 컨베이어 및 벨트, 문제없는 작동을 위한 고토크 밀폐 브러시리스 모터 등 10개 이상의 엔지니어링 및 기능 개선을 특징으로 합니다. 고정 높이형 Global VersaWeigh는 최대 10킬로그램 (22파운드)까지의 제품에 이상적이며, 시장 요구 표준에 부합하거나 더 나은 정확도로 작동합니다.

Global Versa GP 중량선별기 특징:

  • 식품, 제약품 또는 소비재 산업에 이상적입니다
  • 캔틸레버 스타일 프레임은 모든 시스템에서 635mm에서 1145mm까지의 라인 높이 조절이 가능합니다
  • 국제적인 장비 제공 및 지원이 가능합니다 
  • 화면 언어 옵션: 중국어, 크로아티아어, 체코어, 네덜란드어, 영어 (영국 및 미국 버전), 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 라트비아어, 폴란드어, 포르투갈어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어 및 터키어가 포함됩니다
  • 다양한 지역 및 국제 표준을 충족하거나 초과하며 OIML MID 승인을 받았습니다
  • 고급 자동 제로 알고리즘을 사용하는 고유의 소프트웨어는 환경에 관계없이 시간이 지나도 정확도 표준을 유지합니다
  • 위생적인 디자인
  • 식품 축적을 줄이기 위해 평평한 표면 및 슬롯을 최소화한 프레임
  • 스테인레스 스틸 컨베이어 베드
  • 선택 사항으로 스테인레스 스틸 롤러 및 로드 셀이 제공됩니다.
  • 공구를 사용하지 않고도 빠르게 해제할 수 있는 컨베이어 및 벨트
  • 공구 없이 쓰는 나사로 벨트 트래킹 조절 가능
  • 고정식 컨베이어 롤러는 쉽게 조절할 수 있습니다
  • 고토크 밀폐형 브러시리스 모터는 문제 없는 작동 및 오랜 평균 고장 간격(MTBF: mean time between failures)을 제공합니다
  • 읽기 쉬운 컬러 터치 스크린
  • 구성 가능한 보안 접근 수준
  • 직관적인 메뉴 작동
  • 제품 설정이 쉽도록 Thermo Scientific™ AutoCalc™ 의 강력한 신호 처리를 활용한 고유의 "Weigh Engine" 사용 

 

사양
정확도0.250 to 4.0 g
공기 요구사항Dry, 5.5-6.9 bar (80-100 psi)
인증/적합성MID and OIML R51 approvals for legal use at a weight range from 35 to 45g; EEC batch rules for average system can be applied.
연결USB; serial; parallel; FTP Ethernet; Modbus
설명VersaWeigh Checkweigher
직경(영국식 단위) 롤러0.63, 1.06, 1.34 in.
직경(미터법) 롤러16, 27, 34mm
프레임Stainless Steel
주파수50/60 Hz
높이(영국식 단위) 라인24.8 to 43.3 in.
높이(미터법) 라인630 to 1100mm
길이(영국식 단위) 패키지1 to 16
길이(미터법) 패키지25 to 400mm
로드 셀Strain Gauge
물질Alu/Stainless Steel
작동 온도0°C to 40°CC (32°F to 104°F)
옵션Many options for reject and product handling; IP66 option pack; FDA belting; Servo filler/feedback option; Tracker option; Combination system with Thermo Scientific APEX 300 metal detector
전력 소비3 A(control)
전력 강하Single Drop 115 VAC/60/1 Control power consumption, 300 VA. 115 VAC/60 Hz/1 phase motor standard. Variable speed or 230, 480 VAC/60 Hz/3 phase optional
제품 유형VersaWeigh IP-66 Option Pack
불합격Air Jet, Air Jet HD, Air Pusher, Air Bopper
상대 습도20% to 90%, non-condensing
속도 범위(영국식 단위)33 to 393fpm
속도 범위(미터법)10 to 120MPM
USB 포트Yes
전압Single Drop 115 VAC/60/1 Control power consumption, 300 VA. 115 VAC/60 Hz/1 phase motor standard. Variable speed or 230, 480 VAC/60 Hz/3 phase optional
폭(영국식 단위) 벨트3.9, 7.9, 11.8, 15.7 in.
폭(미터법) 벨트100, 200, 300, 400mm
검출기 스캔 속도Up to 320 cpm
디스플레이 유형Color Touchscreen
패키지 유형Carton, Bag, Can, Jar, Tray
세척 옵션Yes
YES! 프로그램Yes
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

How fast can machines check the weight of pet food products?

For pet food products in cartons, cans, bottles, or pouches, a chain checkweigher offers line speeds up to 700 packages per minute. It is appropriate for both dry and wet environments.

How can I tell if final packaged pet food products are being under or overfilled?

To ensure that pet food processors are not under or overfilling packages, checkweighers are used to verify the correct weight of each package. Accurate weight avoids giving away costly product or from receiving hefty fines from regulatory bodies for underfilling.

Do checkweighers also monitor for physical contaminants?

Checkweighers do not detect physical contaminants but they can be combined with food metal detectors and X-ray inspection systems that do detect contaminants. Food metal detection systems provide reliable, cost-effective protection from even the smallest metal contaminants found anywhere in a food production process. Food X-ray inspection systems provide protection from metal, glass, stone and other dense foreign objects for almost any type of packaged, bulk, or piped product.

Food manufacturers can find metallic and non-metallic foreign objects and eliminate “wet” product effects common with metal detectors with the Thermo Scientific NextGuard X-ray Detection Systems (https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/NEXTGUARDPRO). Designed for a wide variety of food applications, NextGuard systems offer enhanced capabilities to inspect packaged products for missing pieces or components, under and over-fills, and other quality problems.

Can checkweighers be washed down?

Checkweighers can sometimes come in contact with food products that can leak or spill. The equipment has to get washed down regularly to prevent contamination so it must meet IP65 Washdown requirements. Therefore, checkweigher components require materials that can withstand washdown using chemicals. The metal should be fully constructed of ANSI Type 304 SS (stainless steel), which is an austenite steel. For even harsher situations, ANSI 316 stainless is used; it is more impervious to corrosion than 304 SS. Equipment should meet American National Standard ANSI/IEC 60529-2004 for equipment with electrical components. This standard describes a system for classifying the degrees of protection provided by enclosures of electrical equipment for two conditions:

- The protection of persons against access to hazardous parts and protection of equipment against the ingress of solid foreign objects
- The ingress of water

Equipment should be designed with minimal flat, horizontal surfaces and slots to reduce food buildup, and use stainless steel conveyor beds. IP65 enclosures provide basic waterproof protection from water, including jet sprays used during washdown.

What factors influence weighing accuracy using checkweighers?

Proper design of the in-line checkweigher can influence accuracy. Here are some of the design factors:

- Product speed
- Product weight and size
- Product transfer onto and off of the checkweigher
- Reject method and design

In addition, conveyors must be level and aligned, belts and chains should be inspected regularly for wear or product buildup, gaps between conveyors should be minimized and infeed and weigh table belts or chains should be running at the same speeds. Other factors include the spacing between products' centers to ensure that more than one product is not on the weighing table at any one time, and calibrations should be done regularly.