QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells
Invitrogen™

QuantiGene™ Sample Processing Kit, cultured cells

This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
QS01025 x 75 mL
QS01002 placas
QS010110 placas
QS010350 placas
Número de catálogo QS0102
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 x 75 mL

This QuantiGene Sample Processing Kit for cultured cells contains reagents and instructions for the preparation of cell lysates for use in QuantiGene Singleplex and QuantiGene Plex assays for RNA targets and QuantiGene Plex DNA assays for DNA targets.

  • Easy to follow instructions
  • Preserves the integrity of the RNA/DNA without degradation
  • Choose the method that matches your cultured cell sample
Este kit de procesamiento de muestras QuantiGene para células cultivadas contiene reactivos e instrucciones para la preparación de lisados celulares para su uso en ensayos QuantiGene Singleplex y QuantiGene Plex para objetivos de ARN y ensayos de ADN QuantiGene Plex para objetivos de ADN.

• Instrucciones fáciles de seguir
• Preserva la integridad del ARN/ADN sin degradación
• Elija el método que se adapte a su muestra de células cultivadas

Lo que obtendrá
El kit de procesamiento de muestras QuantiGene para células cultivadas contiene nuestra mezcla de lisis exclusiva, proteinasa K e instrucciones detalladas para preparar lisados celulares a partir de células cultivadas.

Éxito en la lisis celular
Entre los factores clave que influyen en la lisis completa de las células se incluyen los siguientes:
• La mezcla de lisis
• Proteinasa K
• Acción de vórtice o pipeteo de la muestra
• Almacenamiento de los lisados a -80 °C
• Incubación a 50 °C

Los protocolos proporcionados con el kit de procesamiento de muestras QuantiGene para células cultivadas utilizan una combinación de estos factores para garantizar la lisis completa de las muestras. Además, la mezcla de lisis proporciona las condiciones iónicas adecuadas para la hibridación durante la noche en los ensayos QuantiGene.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Línea de productosQuantiGene
Tipo de productoKit de procesamiento de muestras
Cantidad5 x 75 mL
Condiciones de envíoAzul hielo
FormatoKit
Tipo de muestraCultivos celulares
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 5 x 75 ml de mezcla de lisis, almacenar a 15–30 °C
• 5 x 750 µl de proteinasa K (50 µg/µl), almacenar a –20 °C

Preguntas frecuentes

Can samples in TRIzol solution be run in the QuantiGene Plex assay?

No, samples in TRIzol solution cannot be run in the QuantiGene Plex assay. However, RNA purified from these samples can be run in the QuantiGene Plex assay.

Can I use the QuantiGene Plex assay with bacteria?

Although the kits were not originally validated for bacteria, we have guidelines for preparing bacterial samples for QuantiGene Plex assays: http://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/BID/Reference-Materials/preparation-bacterial-homogenates-quantigene-plex-assays-protocol.pdf

Do you offer QuantiGene Plex assay custom services where I can send my samples for you to process?

Yes, please reach out to your Technical Sales Specialist for more information or fill out this form: https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/request-quote-quantigene-assays.html

Can I detect genomic DNA using the QuantiGene Plex assay?

Under the hybridization conditions that are used for the QuantiGene Plex assay, genomic DNA remains double-stranded. Therefore, it is not possible for the probes to bind to DNA. The signal from the probe sets comes only from RNA.

Can I use other lysis buffers with QuantiGene Plex assay samples?

We only recommend the use of QuantiGene Lysis Mixture for preparing cell and blood lysates. The Lysis Mixture has been optimized to provide stability of RNA in the lysates. In addition, QuantiGene Lysis Mixture provides the appropriate buffer conditions for the overnight hybridization.