Ensayo de microplaca ProSpecT™ para detectar la toxina de C. difficile tipos A y B
Ensayo de microplaca ProSpecT™ para detectar la toxina de C. difficile tipos A y B
Ensayo de microplaca ProSpecT™ para detectar la toxina de C. difficile tipos A y B
Thermo Scientific™
Ensayo de microplaca ProSpecT™ para detectar la toxina de C. difficile tipos A y B
Detecte rápidamente la toxina Clostridium difficile de tipo A y B en muestras fecales humanas.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R244596Kit para 96 pruebas
Número de catálogo R244596
Precio (MXN)
-
Cantidad:
Kit para 96 pruebas
Detecte rápidamente la toxina de Clostridium difficile A y B en muestras fecales humanas frescas o conservadas mediante el ensayo de microplaca Thermo Scientific™ ProSpecT™ para la detección de la toxina C. difficile tipos A y B.
Gestione los recursos, aumente la productividad y mejore la eficiencia del flujo de trabajo con el primer ensayo para la toxina C. difficile tipos A y B que combina una excelente sensibilidad/especificidad, un procedimiento común sin rango de valores indeterminado, más flexibles opciones de transporte de muestras .
  • Excelente rendimiento clínico
  • Opción de transporte Cary Blair que ahorra un paso de dilución
  • Resultados en 100 minutos
  • Incubación a temperatura ambiente
  • Negativos realmente incoloros
La toxina de C. difficile tipos A y B ProSpecT es un inmunoensayo enzimático cualitativo directo para la detección de toxina de Clostridium difficile tipos A y B y forma parte de la gama más completa de ensayos de microplacas disponible para la realización de análisis en enfermedades infecciosas intestinales. La familia de pruebas ProSpecT tiene un formato común, procedimientos comunes y reactivos comunes, lo que maximiza la eficiencia operativa, la productividad y el rendimiento. La prueba ProSpecT para la toxina de C. difficile tipos A y B proporciona una detección de antígenos en el mismo día que es fácil de usar, flexible y proporciona la capacidad para hacer más con menos.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
DescripciónEnsayo de microplaca ProSpecT™ para detectar la toxina de C. difficile, tipos A y B
IncluyePipetas de transferencia, soporte y cubierta para tiras de microplaca, microplaca (8 pocillos/tira), conjugado de enzimas, control positivo, control negativo, diluyente de muestras, tampón de lavado, sustrato de color, solución de parada y tarjeta de procedimiento
CantidadKit para 96 pruebas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C