Product Image
Thermo Scientific™

Suero aglutinante Vibrio cholerae polivalente

Utilice el suero aglutinante Vibrio cholerae polivalente para la identificación serológica de V. cholerae O1 con fines epidemiológicos y diagnósticos.

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R301650012 mL
Número de catálogo R30165001
Precio (USD)
-
Cantidad:
2 mL

Identifique serológicamente Vibrio cholerae O1 mediante la técnica de aglutinación de portaobjetos para fines epidemiológicos y diagnósticos mediante sueros aglutinantes Thermo Scientific™ Remel™ Vibrio cholerae polivalente. Las pruebas serológicas se basan en el hecho de que los anticuerpos producidos en sueros, como consecuencia de la exposición a antígenos bacterianos, aglutinarán de forma visible con bacterias que transportan antígenos homólogos.

El serogrupo O1 de Vibrio cholerae está asociado con la mayoría de los brotes epidémicos de cólera. El serogrupo de O se basa en anticuerpos que reconocen diferencias estructurales en antígenos O termoestables (lipopolisacárido) de las bacterias. Los aislados de V. cholerae O1 y V. cholerae no O1 se pueden distinguir en base a pruebas de aglutinación simples.

  • Listo para su uso: reactivo preparado
  • Fácil de almacenar: almacenar entre 2 y 8 °C
  • Fácil de interpretar:
    • Suspensión de prueba: la aglutinación debe ser fuerte y claramente visible en un minuto.
    • Suspensión de control: no hay aglutinación visible.

Los sueros aglutinantes Vibrio cholerae polivalente proporcionan 2 ml de suero de conejo que contiene anticuerpos contra Vibrio cholerae, se conservan con un 0,5 % de fenol y se suministran listos para su uso en un frasco cuentagotas. Cada frasco cuentagotas contiene sueros suficientes para 40 a 50 pruebas.

Este suero polivalente está indicado para su uso en pruebas de detección de aglutinación en portaobjetos.

No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.

Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.

 

Especificaciones
Descripción«Vibrio cholerae» polivalente
FormatoVial
Tipo de empaquetado2 ml/vial
Cantidad2 mL
Marcado CESí
Analitos detectables«Vibrio cholerae» por prueba de aglutinación en tubo y/o portaobjetos
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 °C a 8 °C