Reactivo FxCycle™ Violet Ready Flow™
Invitrogen™

Reactivo FxCycle™ Violet Ready Flow™

El reactivo FxCycle™ Violet Ready Flow™ es un colorante de ADNbc brillante y fácil de usar para el análisis delMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
R37166120 ensayos
Número de catálogo R37166
Precio (MXN)
-
Cantidad:
120 ensayos
El reactivo FxCycle™ Violet Ready Flow™ es un colorante de ADNbc brillante y fácil de usar para el análisis del ciclo celular en células fijas mediante citometría de flujo. Se excita con los láseres UV y 405 nm con un pico de emisión a 461 nm.

• Estable a temperatura ambiente
• Formato práctico y listo para usar: sin necesidad de diluir, pesar ni pipetear
• Tinción rápida de ADN en células fijas
• No requiere tratamiento con ARNasa

El reactivo FxCycle Violet Ready Flow es una tinción de ADN lista para usar y directa para tomar muestras. Añada 2 gotas del cuentagotas directamente en 1 x 106 células fijas, incube y analice.

Como tinte impermeable a las células, el reactivo FxCycle Violet Ready Flow entra en la célula después de la fijación y se une específicamente el ADN bicatenario, por lo que elimina la necesidad de tratamiento con ARNasa. El tinte se puede detectar cuando se excita con un láser UV o de 405 nm, y la emisión se captura a un pico de 461 nm. El reactivo FxCycle Violet Ready Flow es una opción ideal para el análisis de contenido de ADN y puede incluirse en estudios de ciclo celular multicolores.

Especificaciones
Tipo de coloranteImpenetrable en células
Cantidad120 ensayos
Localización subcelularNucleus
ColorAzul
Intervalo de longitud de onda de emisión358/461
Línea de productosFxCycle™ Ready Flow
Tipo de productoReactivo
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente.

Preguntas frecuentes

I would like to label only 100 µL of sample of the same cell density using a Ready Flow product. The manual notes 2 drops per 1 mL (1 X 10E6 cells/mL). May I scale down for smaller volumes?

Yes, you may scale up or down as needed, but we recommend keeping the cell density the same. There are 41 µL per drop, so 2 drops is 82 µL (for the 1 mL of sample). You need to only scale down for this 100 µL volume, which would be 8.2 µL.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What is the concentration of dye/reagent in the Ready Flow products?

The amount of dye or reagent in the Ready Flow products is proprietary. If you need to consider the exact amount of dye or reagent for your experiment, each of the Ready Flow reagents is available as a standalone product.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Can I use the ReadyProbes reagents for flow cytometry?

This is not recommended. The ReadyProbes reagents were developed for imaging applications whereas the Ready Flow reagents were optimized for flow cytometry.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What cellular processes can be analyzed with a flow cytometer?

-Calcium flux: Each of the Oregon Green calcium indicators binds intracellular calcium with increasing affinity, providing a sensitivity range to match many applications. Oregon Green probes emit green fluorescence at resting levels of Ca2+ and increase their fluorescence intensity 14-fold with increasing Ca2+ concentration. The cell-permeant formulation (Cat. No. O6807) can be loaded in cell media and is compatible with flow cytometry.
-Rhodamine-based calcium indicators comprise a range of probes for large or small changes in Ca2+ concentration. They exhibit a 50-fold increase in fluorescence upon calcium binding and offer a range of wavelengths that can be used in conjunction with GFP or green-fluorescent dyes for multiplexing. Rhod-2, AM (Cat. No. R1245MP), in particular, localizes to mitochondria and can be used with flow cytometry.
-Membrane potential: A distinctive feature of the early stages of apoptosis is the disruption of the mitochondria, including changes in membrane and redox potential. We offer a range of products specifically designed to assay mitochondrial membrane potential in live cells by flow cytometry, with minimal disruption of cellular function. The MitoProbe family of mitochondrial stains (Cat. Nos. M34150, M34151, and M34152) provide quick, easy, and reliable flow cytometric detection of the loss of mitochondrial membrane potential that occurs during apoptosis. MitoTracker dyes (Cat. Nos. M7510 and M7512) are membrane potential-dependent probes for staining mitochondria in live cells. The staining pattern of MitoTracker dyes is retained throughout subsequent flow cytometry immunocytochemistry, DNA end labeling, in situ hybridization, or counterstaining steps. The Mitochondrial Permeability Transition Pore Assay (Cat. No. M34153) provides a more direct method of measuring mitochondrial permeability transition pore opening than assays relying on mitochondrial membrane potential alone. The mitochondrial permeability transition pore (MPTP) is a non-specific channel formed by components from the inner and outer mitochondrial membranes, and appears to be involved in the release of mitochondrial components during cell death.
-Phagocytosis: In phagocytosis, cells internalize particulate matter such as microorganisms, and this process is important for immune responses and during the clearance of apoptotic cells. Probes for studying phagocytosis include BioParticles indicators—bacteria and yeast labeled with fluorescent dyes.
-Tracking phagocytosis using a quench/wash-based assay can report on simple uptake, or a pH indicator can be used to monitor stages in the pathway. We have no-wash assays labeled with pHrodo Red or Green (Cat. Nos. A10010, P35361, P35364, P35365, P35366, and P35367) and no-wash assays for whole blood (Cat. Nos. A10025, A10026, P35381, and P35382), all suitable for flow cytometry.
-pH changes: Sensitive pH determinations can be made in a physiological range using either fluorescent intensity or ratiometric measurements. pHrodo dyes (Cat. Nos. P35373 and P35372) provide signal intensity modulation from pH 2 to pH 9 and with a choice of fluorescent wavelengths. Tracking internalization of fluorescent dextran is a routine method for analyzing pH changes in cellular compartments. Dextran conjugates of pHrodo dyes (Cat. Nos. P35368 and P10361) provide the most complete solution by allowing discrimination of vesicles from early endosomes to lysosomes, with no quench or wash required.
-Reactive oxygen species: Cells that are environmentally stressed usually contain greatly increased levels of reactive oxygen species (ROS). CellROX reagents are fluorogenic probes developed for the detection and quantitation of ROS in live cells. These cell-permeant reagents are non-fluorescent or very weakly fluorescent in the reduced state; however, when oxidized, they become brightly fluorescent and remain localized within the cell. We offer CellROX Green (Cat. No. C10492), CellROX Orange (Cat. No. C10493), and CellROX Deep Red (Cat. No. C10491) Assay Kits validated for flow cytometry.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.