La agarosa estreptavidina es adecuada para aislar moléculas y complejos biotinilados con componentes biotinilados, incluidos anticuerpos, complejos anticuerpo-antígeno, ligandos yMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
SA10004
también denominado SA100-04
5 mL
Número de catálogo SA10004
también denominado SA100-04
Precio (MXN)
-
Cantidad:
5 mL
Pedido a granel o personalizado
La agarosa estreptavidina es adecuada para aislar moléculas y complejos biotinilados con componentes biotinilados, incluidos anticuerpos, complejos anticuerpo-antígeno, ligandos y receptores, ácidos nucleicos y complejos de proteínas-ácido nucleico. Es especialmente útil como reactivo de inmunoprecipitación para anticuerpos que no se unen bien a la proteína A. La matriz consiste en estreptavidina unida covalentemente al entrecruzamiento de gránulos de agarosa al 4 % mediante un brazo espaciador de 15 átomos. La agarosa estreptavidina puede unir de 3 a 8 mg de IgG biotinilada/ml de gel.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración10 mg/ml
Tipo de productoConjugado de estreptavidina (Fluorescente)
Cantidad5 mL
FormularioSuspensión líquida
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
La estreptavidina-agarosa se suministra en 10 ml de 50 % de pulpa que contiene 5 ml de lecho de gel envasado en fosfato sódico 0,01 M (pH 7,2), NaCl 0.15 M y azida sódica 0,.02 %. Almacenar a 4 °C.