Suplemento selectivo para listeria Oxoid™, Suplemento selectivo para listeria (oxford), para medio de 2.25 l
Thermo Scientific™

Suplemento selectivo para listeria Oxoid™, Suplemento selectivo para listeria (oxford), para medio de 2.25 l

El suplemento selectivo para listeria (Oxford) Oxoid se utiliza para la detección de Listeria monocytogenes.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoProducción
SR0140BCada vial para 2,5 L de medio
SR0140ECada vial para 500 ml de medio
Número de catálogo SR0140B
Precio (MXN)
-
Producción:
Cada vial para 2,5 L de medio

El suplemento selectivo para listeria (Oxford) Oxoid se utiliza para la detección de Listeria monocytogenes.

Add to Listeria Selective Agar Base, Part No. CM0856B
Especificaciones
DescripciónSuplemento selectivo para listeria, Oxford
Cantidad10/Pk.
ProducciónCada vial para 2,5 L de medio
FormularioFreeze-dried
Tipo de productoSelective Supplement
EspecieListeria
Unit SizeEach