SureLock™ Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose
Invitrogen™

SureLock™ Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose

Invitrogen SureLock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose, sind qualitativ hochwertige Membranen, die ideal für das BlottingWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerDimensions (LxW)
STM2007Midi, 14 x 8,6 cm
Katalognummer STM2007
Preis (EUR)
295,00
1 each
Dimensions (LxW):
Midi, 14 x 8,6 cm
Preis (EUR)
295,00
1 each
Invitrogen SureLock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose, sind qualitativ hochwertige Membranen, die ideal für das Blotting von Proteinen und Nukleinsäuren sind. Die Porengröße von 0,2 µm ist ideal für den Transfer von Proteinen mit niedrigem Molekulargewicht (< 20 kDa) und Nukleinsäuren (< 300 bp). Die Abmessungen (8,6 x 14 cm) dieser Nitrozellulose-Membran- und Filterpapier-Sandwiches sind ideal für den Nasstransfer von Invitrogen Midi-Gelen mit dem SureLock Tandem Midi-Blot-Modul. Die Membran- und Filterpapier-Sandwiches mit einer Porengröße von 0,2 µm werden bequem im 20er-Pack geliefert.

Merkmale
• Membran: 100 % reine Nitrozellulose
• Filterpapierdicke: 0,8 mm
• Merkmale der Wiederverwendung: Ja
• Bindungsinteraktionen: Hydrophob und elektrostatisch
• Kompatibilität: Kompatibel mit gängigen Transferbedingungen und Nachweismethoden, z. B. Färbung, Strukturanalyse, Chemolumineszenz, Fluoreszenz und Radiomarkierung
• Abmessungen: 8,6 x 14 cm
Specifications
Menge20 vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 µm, Nitrozellulose-Sandwich
Dimensions (LxW)Midi, 14 x 8,6 cm
FormatSandwich
MaterialCellulosenitrat
Porengröße0.2 μm
ProduktlinieSureLock
Unit Size1 each
Inhalt und Lagerung
Enthält 20 Sandwiches aus vorgeschnittenen Membranen und Filtern (0,2 µm, Nitrocellulose)

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Do you offer pre-cut membranes and filters for the SureLock Tandem Midi Blot Module?

We offer the following pre-cut membranes and filters for the SureLock Tandem Midi Blot Module:
- SureLock Tandem Midi Pre-cut Membranes and Filters, 0.45 µm, nitrocellulose, Cat. No. STM2008
- SureLock Tandem Midi Pre-cut Membranes and Filters, 0.2 µm, nitrocellulose, Cat. No. STM2007
- SureLock Tandem Midi Pre-cut Membranes and Filters, 0.45 µm, PVDF, Cat. No. STM2006

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Electrophoresis and Western Blotting Support Center.