Search
Search

| Número de catálogo | Descripción | Volumen (métrico) | Estilo de punta | filtradas por |
|---|---|---|---|---|
| TLR102RLS-Q | QSP 10 XL, sin filtrado | 10 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR102-Q | QSP 10 XL, sin filtrado | 10 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR102RS-Q | QSP 10 XL, sin filtrado | 10 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR102RL-Q | QSP 10 XL, sin filtrado | 10 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TFLR113-20-Q | 20 μL | Biselado | Con filtro | |
| TFLR113-100-Q | 100 μL | Biselado | Con filtro | |
| TLR070-Q | QSP 200, sin filtrado | 200 μL | Biselado | Sin filtro |
| TLR070R-Q | QSP 200, sin filtrado | 200 μL | Biselado | Sin filtro |
| TLR070RS-Q | QSP 200, sin filtrado | 200 μL | Biselado | Sin filtro |
| TLR070RL-Q | QSP 200, sin filtrado | 200 μL | Biselado | Sin filtro |
| TLR070RLS-Q | QSP 200, sin filtrado | 200 μL | Biselado | Sin filtro |
| TLR106-Q | QSP 300, sin filtrado | 300 μL | MicroPoint | Sin filtro |
| TLR106R-Q | QSP 300, sin filtrado | 300 μL | MicroPoint | Sin filtro |
| TLR106RS-Q | QSP 300, sin filtrado | 300 μL | MicroPoint | Sin filtro |
| TLR106RL-Q | QSP 300, sin filtrado | 300 μL | MicroPoint | Sin filtro |
| TLR106RLS-Q | QSP 300, sin filtrado | 300 μL | MicroPoint | Sin filtro |
| TFLR140-200-Q | 200 μL | MicroPoint | Con filtro | |
| TFLR140-300-Q | 300 μL | MicroPoint | Con filtro | |
| TLR112NXL-Q | QSP 1000, sin filtrado | 1000 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR112NXLR-Q | QSP 1000, sin filtrado | 1000 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR112NXLRS-Q | QSP 1000, sin filtrado | 1000 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR112NXLRL-Q | QSP 1000, sin filtrado | 1000 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TLR112NXRLS-Q | QSP 1000, sin filtrado | 1000 μL | Longitud extendida | Sin filtro |
| TFLR1121000-Q | 1000 μL | Longitud extendida | Con filtro | |
| TFLR102-10-Q | 10 μL | Longitud extendida | Con filtro |
Dispensing certain liquids can form a film on your tip, which can affect assay accuracy and precision. Thermo Scientific™ QSP low retention pipette tips offer a solution with a hydrophobic inner surface that reduces liquid retention.