Reacti-Block™ アルミニウムブロック
Thermo Scientific™

Reacti-Block™ アルミニウムブロック

さまざまな形状のバイアルや試験管に対応した交換可能なアルミニウムブロックを用いることで、Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ モジュールを構成できます。

製品番号(カタログ番号)タイプ概要
TS-18803Reacti-Block C-1Holds 13 x 3.5mL Screw Cap Septum Vials; 13 Holes (15mm diameter x 34mm deep)
TS-18801Reacti-Block A-1Holds 13 x 0.3mL or 1mL Reacti-Vials; 13 Holes (14mm diameter x 23mm deep)
TS-18819Reacti-Block V-1Holds 17 Microcentrifuge Test Tubes; 17 Holes (11mm diameter x 45mm deep)
TS-18818Reacti-Block U-1Holds 8 x 20mm diameter Test Tubes; 8 Holes (21mm diameter x 45mm deep)
TS-18817Reacti-Block T-1Holds 9 x 16mm diameter Test Tubes; 9 Holes (17mm diameter x 45mm deep)
TS-18816Reacti-Block S-1Holds 13 x 13mm diameter Test Tubes; 13 Holes (14mm diameter x 45mm deep)
TS-18814Reacti-Block Q-1Holds 8 x 10mL Reacti-Vials; 8 Holes (25mm diameter x 46mm deep)
TS-18812Reacti-Block LHolds 16 x 0.1mL Reacti-Vials; 16 Holes (12mm diameter x 21mm deep)
TS-18811Reacti-Block M-1Holds 6 x 27.5mL Reacti-Vials; 6 Holes (28.5mm diameter x 70mm deep)
TS-18810Reacti-Block KBlank–No Holes (For Custom Drilling) 5.1cm Tall
TS-18807Reacti-Block GHolds 4 x 18mL Vacuum Hydrolysis Tubes; 4 Holes (19mm diameter x 64mm deep)
TS-18806Reacti-Block FHolds 8 x 6mL Vacuum Hydrolysis Tubes; 8 Holes (10mm diameter x 64mm deep)
TS-18802Reacti-Block B-1Holds 9 x 3mL or 5mL Reacti-Vials; 9 Holes (21mm diameter x 32mm deep)
TS-18804Reacti-Block Z-1Holds 9 x 0.1mm Reacti-Vials; 9 Holes (12mm diameter x 21mm deep)
製品番号(カタログ番号) TS-18803
価格(JPY)
-
タイプ:
Reacti-Block C-1
概要:
Holds 13 x 3.5mL Screw Cap Septum Vials; 13 Holes (15mm diameter x 34mm deep)

交換可能な Thermo Scientific™ Reacti-Block™ アルミニウムブロックを用いて Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ 加熱/撹拌モジュールを構成できます。さまざまな形状を取り揃えており、ほぼ全てのサイズの Thermo Scientific™ Reacti-Vial™ 少量反応用バイアル、試験管、マイクロ遠心管に対応できます。Reacti-Blocks は熱伝導率を最適にするためにアルミニウム合金製で製造されており、温度計用のウェルがあります。ほとんどのブロックは Thermo Scientific™ Reacti-Vap™ エバポレーターと併用できます。

Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.

Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.

保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から 90 日間保証されます。内部研究の使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の使用に限定する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。
仕様
概要Holds 13 x 3.5mL Screw Cap Septum Vials; 13 Holes (15mm diameter x 34mm deep)
直径(メートル法)内径15 mm
使用対象 (装置)3.5 mL Screw Cap Septum Vials
材料Aluminum Alloy
タイプReacti-Block C-1
Unit SizeEach