Tubo MicroTest™ M4RT con gránulos, verde menta
Thermo Scientific™
Tubo MicroTest™ M4RT con gránulos, verde menta
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidiamicoplasma y ureaplasma con medios de alta calidad de los expertos en medios.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
TV4001V72 tubos/paquete
Número de catálogo TV4001V
Precio (USD)
-
Cantidad:
72 tubos/paquete
Mantenga la viabilidad y los recuentos de organismos para estudios de verificación, procedimientos de control de calidad y pruebas repetidas de virus, clamidiamicoplasma y ureaplasma con medios de alta calidad de los expertos en medios. Los tubos Thermo Scientific™ MicroTest™ se suministran en cuatro formulaciones de medios para ofrecer flexibilidad tanto en el transporte como en el almacenamiento.
Diseñados para la recogida, transporte, mantenimiento y almacenamiento a largo plazo de muestras víricas, chlamydiae, micoplasma ureaplasma, los productos Thermo Scientific MicroTest son de la máxima calidad. Desde la formulación hasta el envasado, los productos MicroTest mantienen la viabilidad de los organismos a través de ciclos de congelación-descongelación, al tiempo que inhiben los contaminantes antimicrobianos y promueven la seguridad.
MicroTest™ M4™ contiene gelatina, vancomicina, anfotericina B y colistina para el transporte de virus, Chlamydiae, Ureaplasmasy Micoplasmas.
MicroTest™ M4RT™ contiene gelatina, gentamicina y anfotericina B para el transporte de virus y Chlamydiae. MicroTest™ M5™ contiene vancomicina, anfotericina B y colistina y estabilizadores de proteínas para el transporte de virus, ChlamydiaeUreaplasmasMicoplasmas.
MicroTest™ M6™ contiene gelatina, vancomicina, anfotericina B y colistina para el transporte de virus, ChlamydiaeUreaplasmasMicoplasmas.
Los tubos MicroTest vienen con 1,5 ml o 3 ml de medio líquido en un tubo cónico de 15 ml con 3 gránulos de vidrio.
Mantenga su laboratorio en la dirección correcta con un conjunto fiable de soluciones para el transporte, la retención, el mantenimiento y el almacenamiento de cultivos a largo plazo con la familia de medios de recogida y transporte MicroTest.
Resultados fiables de confianza
  • Control de calidad exhaustivo, lo que incluye la toxicidad celular en cada número de lote
  • Formulaciones patentadas con proteínas de estabilización, tampones y antibióticos específicos
Compatibilidad y viabilidad
  • Proporcionan transporte compatible para cultivos celulares, inmunoensayos enzimáticos y pruebas de diagnóstico molecular.
  • Mantienen la viabilidad y los recuentos de organismos para obtener resultados mejores y más fiables durante los estudios de validación/verificación, los procedimientos de control de calidad y las pruebas repetidas.
Cómodo formato adaptable
  • Los volúmenes de llenado de 1,5 ml y 3,0 ml permiten realizar varias pruebas a partir de una única muestra.
  • Los tubos de medios de transporte individuales o los kits completos ofrecen flexibilidad y versatilidad.
Especificaciones
Color del tapónVerde menta
CompatibilidadCultivo, vial Shell, ciclos de descongelación, mantenimiento de cultivo, ELISA, PCR, tecnología de sonda de ADN
DescripciónTubo M4RT sin gránulos, verde menta
Para utilizar con (aplicación)Virus
EnvaseEnvasados en cajas particionadas
Cantidad72 tubos/paquete
Duración de almacenamiento6 meses
Requisitos de almacenamientoDe 2 °C a 30 °C
Temperatura de transporteDe 2° a 30 °C
Volumen (métrico)3 mL
FormatoTubo
Tipo de productoKit de tubos
Unit SizeEach