Kabel- und Steckeroptionen für Ultratiefkühlgeräte
Thermo Scientific™

Kabel- und Steckeroptionen für Ultratiefkühlgeräte

Nutzen Sie Thermo Scientific™ Kabel- und Steckeroptionen zum Anschluss Ihrer Ultratiefkühlgeräte an das lokale Stromnetz.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerTypSteckertypStromstärkeSpannung
US230V15ATLSpiralverriegelung (werksseitig installiert)NEMA 6-15 P15 A230 V
430266Spiralverriegelung (werksseitig installiert)US NEMA L5-20 P20 A120 V
AR230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Argentinien16 A230 V
430267Spiralverriegelung (werksseitig installiert)US NEMA L6-15 P15 A230 V
AU230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Australien16 A230 V
AR230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Argentinien16 A230 V
BR230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Brasilien16 A230 V
AU230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Australien16 A230 V
CH230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)China16 A230 V
BR230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Brasilien16 A230 V
DK230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Dänemark16 A230 V
CH230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)China16 A230 V
EU230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)EU (Festland)16 A230 V
DK230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Dänemark16 A230 V
IN230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Indien16 A230 V
EU230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)EU (Festland)16 A230 V
IS230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Israel16 A230 V
IN230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Indien16 A230 V
IT230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Italien16 A230 V
IS230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Israel16 A230 V
SW230V16ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Schweiz16 A230 V
IT230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Italien16 A230 V
UK230V13ACSSpezialstopfen (vor Ort installiert)Vereinigtes Königreich13 A230 V
SW230V16ASonderstecker (werksseitige Installation)Schweiz16 A230 V
US125V20ACSSpiralverriegelung (vor Ort installiert)US NEMA 6-20 P20 A115 V
UK230V13ASonderstecker (werksseitige Installation)Großbritannien13 A230 V
US230V15ACSSpiralverriegelung (vor Ort installiert)NEMA 6-15 P15 A230 V
US125V20AStandardstecker (werksseitig installiert)US NEMA 5-2020 A
US230V15AStandardstecker (werksseitig installiert)NEMA 6-1515 A230 V
TL230V15AStandardstecker (werksseitig installiert)NEMA 6-15 P15 A230 V
US230V20ATLSpiralverriegelung (werksseitig installiert)US NEMA 6-20 P15 A230 V
TL230V20ASpiralverriegelung (vor Ort installiert)US NEMA 6-20 P20 A230 V
Katalognummer US230V15ATL
Preis (EUR)
-
Typ:
Spiralverriegelung (werksseitig installiert)
Steckertyp:
NEMA 6-15 P
Stromstärke:
15 A
Spannung:
230 V
Die Thermo Scientific™ Kabel- und Steckeroptionen helfen Ihnen beim Anschluss Ihrer Ultratiefkühlgeräte an Ihr lokales Stromnetz. Die Optionen umfassen eine Reihe von Standardsteckern und Spezialsteckern für Nordamerika und internationale Märkte.
Specifications
Stromstärke15 A
Zur Verwendung mit (Geräte)Thermo Scientific™ TDE and TSX Series,Thermo Scientific™ TSU Series, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
SteckertypNEMA 6-15 P
TypSpiralverriegelung (werksseitig installiert)
Spannung230 V
Unit SizeEach