Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000313352.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000349157.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000453551.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000456095.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000524570.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000526151.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000526459.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000526683.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000527197.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000527584.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000527744.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000528320.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000529999.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000531897.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000531951.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000532127.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000533162.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000533362.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001136033.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271096.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271097.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271098.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271099.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271100.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_014281.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_078480.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000313352.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000349157.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000453551.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000456095.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000524570.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000526151.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000526459.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000526683.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000527197.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000527584.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000527744.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000528320.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000529999.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000531897.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000531951.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000532127.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000533162.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
ENST00000533362.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001136033.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271096.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271097.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271098.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271099.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_001271100.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_014281.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
NM_078480.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183091.hg.1 |
TC0800012167.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000313352.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000349157.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000453551.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000456095.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000524570.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000526151.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000526459.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000526683.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000527197.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000527584.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000527744.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000528320.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000529999.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000531897.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000531951.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000531995.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000532127.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000533162.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000533362.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001136033.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271096.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271097.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271098.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271099.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271100.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_014281.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_078480.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000313352.11 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000349157.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000453551.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000456095.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000524570.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000526151.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000526459.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000526683.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000527197.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000527584.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000527744.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000528320.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000529999.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000531897.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000531951.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000531995.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000532127.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000533162.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
ENST00000533362.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001136033.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271096.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271097.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271098.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271099.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_001271100.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_014281.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
NM_078480.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0800183089.hg.1 |
TC0800012167.hg.1 |
Clariom D TC |