Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
ENST00000504154.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
ENST00000622093.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
NM_001289135.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
NM_001289136.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
NM_004787.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
ENST00000504154.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
ENST00000622093.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
NM_001289135.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
NM_001289136.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
NM_004787.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148174.hg.1 |
TC0400007016.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000273739.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000503823.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000503837.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000504154.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000622093.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
NM_001289135.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
NM_001289136.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
NM_004787.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000273739.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000503823.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000503837.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000504154.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
ENST00000622093.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
NM_001289135.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
NM_001289136.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
NM_004787.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400148159.hg.1 |
TC0400007016.hg.1 |
Clariom D TC |