Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000252100.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000394669.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000394671.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000504069.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000505086.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000509217.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000511410.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000514449.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000515653.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
NM_001300980.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
NM_001300982.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
NM_018502.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000252100.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000394669.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000394671.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000504069.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000505086.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000509217.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000511410.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000514449.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
ENST00000515653.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
NM_001300980.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
NM_001300982.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
NM_018502.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161344.hg.1 |
TC0500008862.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000252100.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000394669.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000394671.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000504069.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000505086.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000509217.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000511410.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000513002.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000514449.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000515653.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
NM_001300980.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
NM_001300982.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
NM_018502.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000252100.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000394669.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000394671.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000504069.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000505086.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000509217.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000511410.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000513002.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000514449.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
ENST00000515653.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
NM_001300980.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
NM_001300982.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
NM_018502.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0500161343.hg.1 |
TC0500008862.hg.1 |
Clariom D TC |