Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
ENST00000245680.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
ENST00000409106.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
NM_025181.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
NR_104470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
ENST00000245680.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
ENST00000409106.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
NM_025181.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
NR_104470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202293.hg.1 |
TC0200013943.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
ENST00000245680.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
NM_025181.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
NR_104470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
ENST00000245680.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
NM_025181.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
NR_104470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202291.hg.1 |
TC0200013943.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
ENST00000245680.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
ENST00000409106.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
ENST00000420066.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
NM_025181.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
NR_104470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
ENST00000245680.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
ENST00000409106.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
ENST00000420066.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
NM_025181.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
NR_104470.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0200202294.hg.1 |
TC0200013943.hg.1 |
Clariom D TC |