Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Ahsg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_012898.4 | NP_037030.1 | 2 - 3 | 401 | 120 | |
GenBank mRNA | AY325170.1 | - | 1037 | 120 | ||
BC091118.1 | - | 2 - 3 | 379 | 7368203 | 120 | |
FQ209416.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209417.1 | - | 2 - 3 | 401 | 121 | ||
FQ209422.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209445.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209451.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209502.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209536.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209545.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209557.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209568.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209581.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209585.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209588.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209604.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209612.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209617.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209654.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209655.1 | - | 2 - 3 | 397 | 120 | ||
FQ209665.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209720.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209759.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ209767.1 | - | 2 - 3 | 409 | 120 | ||
FQ209828.1 | - | 2 - 3 | 355 | 120 | ||
FQ209858.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ209920.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210030.1 | - | 2 - 3 | 395 | 120 | ||
FQ210033.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210056.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ210082.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210085.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ210120.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ210139.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210141.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210159.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210164.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ210170.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210199.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210228.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210239.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210242.1 | - | 2 - 3 | 397 | 120 | ||
FQ210260.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210304.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210382.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210396.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210402.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210405.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210452.1 | - | 2 - 3 | 401 | 120 | ||
FQ210457.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210498.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210504.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210525.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ210566.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210623.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210700.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210709.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ210731.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ210738.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210739.1 | - | 2 - 3 | 120 | |||
FQ210760.1 | - | 2 - 3 | 120 | |||
FQ210764.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210871.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210891.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ210896.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ210957.1 | - | 2 - 3 | 406 | 120 | ||
FQ210983.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211020.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211045.1 | - | 2 - 3 | 397 | 120 | ||
FQ211092.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211115.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211177.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211179.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211283.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211299.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211301.1 | - | 2 - 3 | 120 | |||
FQ211303.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211304.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211368.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211379.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ211387.1 | - | 190 | 120 | |||
FQ211843.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ217075.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218089.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218223.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ218236.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218262.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218264.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218269.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218332.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218341.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218342.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218355.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ218373.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218390.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218393.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218400.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218410.1 | - | 207 | 120 | |||
FQ218424.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218436.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218463.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218464.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218469.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218479.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218480.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218493.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218500.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218502.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218509.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218531.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218533.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218563.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218569.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218570.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218580.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218608.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218609.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218630.1 | - | 2 - 3 | 396 | 120 | ||
FQ218634.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218648.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218657.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218687.1 | - | 2 - 3 | 228 | 120 | ||
FQ218695.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218713.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218744.1 | - | 2 - 3 | 382 | 120 | ||
FQ218765.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218787.1 | - | 2 - 3 | 402 | 120 | ||
FQ218796.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218800.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218813.1 | - | 2 - 3 | 487 | 120 | ||
FQ218846.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218858.1 | - | 2 - 3 | 397 | 120 | ||
FQ218862.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218872.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218877.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218889.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218890.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218892.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218907.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218912.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218931.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ218948.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218951.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218970.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ218974.1 | - | 2 - 3 | 401 | 120 | ||
FQ218975.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218980.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ218981.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219018.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219028.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219033.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219042.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ219060.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219061.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219086.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219094.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219103.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219110.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219121.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219129.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219130.1 | - | 2 - 3 | 120 | |||
FQ219141.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219164.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219173.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219194.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219203.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219221.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219232.1 | - | 2 - 3 | 406 | 120 | ||
FQ219235.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219239.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219251.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219295.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219300.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219326.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219358.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ219363.1 | - | 2 - 3 | 402 | 120 | ||
FQ219364.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219369.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219370.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219377.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219388.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219400.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219406.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219412.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219419.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219486.1 | - | 2 - 3 | 395 | 120 | ||
FQ219487.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219488.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219498.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219546.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219551.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219552.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219558.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219565.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219587.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219606.1 | - | 2 - 3 | 120 | |||
FQ219607.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219608.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219616.1 | - | 2 - 3 | 135 | 120 | ||
FQ219617.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219643.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219653.1 | - | 2 - 3 | 399 | 120 | ||
FQ219660.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219663.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219668.1 | - | 2 - 3 | 401 | 120 | ||
FQ219672.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219688.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
FQ219691.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219726.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219755.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219769.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219770.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ219774.1 | - | 2 - 3 | 400 | 120 | ||
FQ222367.1 | - | 2 - 3 | 398 | 120 | ||
M29758.1 | - | 2 - 3 | 401 | 120 | ||
X63446.1 | - | 2 - 3 | 359 | 120 |
Set Membership: |
Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus Probe spans exons |