Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Myl1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001077656.1 | NP_001071124.1 | 6 - 7 | 707 | 120 | |
NM_020104.2 | NP_064489.1 | 6 - 7 | 525 | 120 | ||
XM_008767294.1 | XP_008765516.1 | 5 - 6 | 655 | 120 | ||
XM_008767295.1 | XP_008765517.1 | 5 - 6 | 776 | 120 | ||
GenBank mRNA | BI277595.1 | - | 1 - 2 | 120 | ||
CR755322.1 | - | 6 - 7 | 530 | 120 | ||
CR756356.1 | - | 6 - 7 | 525 | 120 | ||
FQ214580.1 | - | 6 - 7 | 834 | 120 | ||
FQ214604.1 | - | 6 - 7 | 752 | 120 | ||
FQ214608.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ214631.1 | - | 6 - 7 | 694 | 120 | ||
FQ214656.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ214675.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ214712.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ214727.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ214742.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ214939.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ215002.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ215050.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ215083.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ215086.1 | - | 6 - 7 | 545 | 120 | ||
FQ215201.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ215325.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ215418.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ215492.1 | - | 6 - 7 | 694 | 120 | ||
FQ215535.1 | - | 5 - 6 | 776 | 120 | ||
FQ215557.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ215563.1 | - | 6 - 7 | 709 | 120 | ||
FQ215578.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ215748.1 | - | 5 - 6 | 774 | 120 | ||
FQ215766.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ215820.1 | - | 6 - 7 | 770 | 120 | ||
FQ215848.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ215875.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ215911.1 | - | 6 - 7 | 806 | 120 | ||
FQ215933.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ216034.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ216060.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ216109.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ216124.1 | - | 6 - 7 | 806 | 120 | ||
FQ216181.1 | - | 6 - 7 | 694 | 120 | ||
FQ216192.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ216218.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ216229.1 | - | 6 - 7 | 982 | 120 | ||
FQ216238.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ216308.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ216452.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ216455.1 | - | 6 - 7 | 716 | 120 | ||
FQ216484.1 | - | 6 - 7 | 694 | 120 | ||
FQ216496.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ216525.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ216543.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ216556.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ216567.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ216631.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ216654.1 | - | 6 - 7 | 799 | 120 | ||
FQ216704.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ216737.1 | - | 6 - 7 | 798 | 120 | ||
FQ216738.1 | - | 6 - 7 | 623 | 200 | ||
FQ217103.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217157.1 | - | 5 - 6 | 518 | 120 | ||
FQ217192.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217218.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217243.1 | - | 6 - 7 | 542 | 120 | ||
FQ217303.1 | - | 6 - 7 | 694 | 120 | ||
FQ217323.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217387.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217394.1 | - | 6 - 7 | 645 | 120 | ||
FQ217427.1 | - | 6 - 7 | 120 | |||
FQ217481.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217524.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217753.1 | - | 6 - 7 | 548 | 120 | ||
FQ217756.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217889.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ217979.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ218029.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ218049.1 | - | 6 - 7 | 540 | 120 | ||
FQ223584.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ223632.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ223641.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ223755.1 | - | 6 - 7 | 711 | 120 | ||
FQ223779.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ223827.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ223880.1 | - | 6 - 7 | 613 | 120 | ||
FQ223949.1 | - | 6 - 7 | 541 | 120 | ||
FQ223984.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224047.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224050.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224087.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224112.1 | - | 5 - 6 | 518 | 120 | ||
FQ224155.1 | - | 6 - 7 | 548 | 120 | ||
FQ224171.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 | ||
FQ224172.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224212.1 | - | 6 - 7 | 695 | 120 | ||
FQ224254.1 | - | 6 - 7 | 544 | 120 | ||
FQ224277.1 | - | 6 - 7 | 715 | 120 | ||
FQ224321.1 | - | 6 - 7 | 547 | 120 | ||
FQ224386.1 | - | 6 - 7 | 548 | 120 | ||
FQ224411.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224420.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224609.1 | - | 7 - 8 | 571 | 120 | ||
FQ224645.1 | - | 3 - 4 | 143 | 120 | ||
FQ224726.1 | - | 6 - 7 | 645 | 120 | ||
FQ224796.1 | - | 6 - 7 | 543 | 120 | ||
FQ224799.1 | - | 6 - 7 | 548 | 120 | ||
FQ224927.1 | - | 6 - 7 | 801 | 120 | ||
FQ224931.1 | - | 6 - 7 | 712 | 120 |
Set Membership: |
Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons |