Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Sparc | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | XM_008767663.1 | XP_008765885.1 | 4 - 5 | 334 | 79 | |
GenBank mRNA | BC061777.1 | - | 4 - 5 | 271 | 5621666 | 79 |
FQ212364.1 | - | 4 - 5 | 325 | 79 | ||
FQ212499.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ213815.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ214492.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ214649.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ214673.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ215195.1 | - | 4 - 5 | 289 | 79 | ||
FQ215581.1 | - | 4 - 5 | 291 | 79 | ||
FQ215622.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ215818.1 | - | 4 - 5 | 301 | 79 | ||
FQ215935.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ216823.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ217546.1 | - | 4 - 5 | 291 | 79 | ||
FQ219866.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ219932.1 | - | 5 - 6 | 272 | 79 | ||
FQ219983.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220003.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220043.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ220186.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ220279.1 | - | 2 - 3 | 114 | 79 | ||
FQ220287.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ220443.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ220547.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220572.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220644.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220827.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220880.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ220901.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ222224.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ223025.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ225033.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ225092.1 | - | 4 - 5 | 286 | 79 | ||
FQ225200.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ225220.1 | - | 4 - 5 | 269 | 79 | ||
FQ225486.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ225609.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ225618.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ225678.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ225688.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ225694.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ225722.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ225884.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ225913.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ225914.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ225965.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ226299.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ226354.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ226360.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ226584.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ226599.1 | - | 4 - 5 | 291 | 79 | ||
FQ226651.1 | - | 4 - 5 | 313 | 79 | ||
FQ226673.1 | - | 4 - 5 | 271 | 79 | ||
FQ226731.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ226746.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ227279.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ227628.1 | - | 4 - 5 | 298 | 79 | ||
FQ227644.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ227708.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ227727.1 | - | 4 - 5 | 269 | 79 | ||
FQ227749.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ228032.1 | - | 4 - 5 | 270 | 79 | ||
FQ228597.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ229172.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ229230.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ229283.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ229299.1 | - | 4 - 5 | 273 | 79 | ||
FQ229315.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ229316.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ230029.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ230210.1 | - | 4 - 5 | 291 | 79 | ||
FQ230381.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ230595.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ230619.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ230667.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ230705.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ230778.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ230864.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ231067.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ231166.1 | - | 4 - 5 | 289 | 79 | ||
FQ231444.1 | - | 4 - 5 | 289 | 79 | ||
FQ231523.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ231543.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ231632.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ231753.1 | - | 4 - 5 | 287 | 79 | ||
FQ231815.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ231918.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ231975.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ232042.1 | - | 4 - 5 | 289 | 79 | ||
FQ232191.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232201.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232223.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232271.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ232364.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ232445.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ232464.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232710.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ232847.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232862.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ232869.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232965.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232977.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ232986.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ233283.1 | - | 4 - 5 | 269 | 79 | ||
FQ233669.1 | - | 4 - 5 | 289 | 79 | ||
FQ233698.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ233777.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ233810.1 | - | 4 - 5 | 292 | 79 | ||
FQ233845.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ233850.1 | - | 4 - 5 | 291 | 79 | ||
FQ234037.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ234069.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ234108.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ234199.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ234410.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 | ||
FQ234418.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ234523.1 | - | 4 - 5 | 277 | 79 | ||
FQ234589.1 | - | 4 - 5 | 288 | 79 | ||
FQ234657.1 | - | 4 - 5 | 79 | |||
FQ234685.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ234766.1 | - | 4 - 5 | 287 | 79 | ||
FQ235038.1 | - | 4 - 5 | 290 | 79 | ||
FQ235049.1 | - | 4 - 5 | 272 | 79 |
Set Membership: |
Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus Probe spans exons |