Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Pvalb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_022499.2 | NP_071944.1 | 1 - 2 | 78 | 77 | |
XM_006241929.2 | XP_006241991.1 | 2 - 3 | 151 | 77 | ||
GenBank mRNA | BC126090.1 | - | 1 - 2 | 78 | 7321065 | 77 |
FQ212120.1 | - | 2 - 3 | 141 | 77 | ||
FQ214597.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ214667.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ214909.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215072.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215172.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215353.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215367.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215388.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215487.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ215608.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ216147.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216186.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216201.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ216260.1 | - | 2 - 3 | 77 | |||
FQ216338.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ216339.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216448.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216659.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216789.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216830.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216843.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216867.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216872.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216903.1 | - | 2 - 3 | 141 | 77 | ||
FQ216906.1 | - | 2 - 3 | 136 | 77 | ||
FQ216960.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ216981.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217053.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217064.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217099.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217132.1 | - | 1 - 2 | 140 | 77 | ||
FQ217209.1 | - | 2 - 3 | 138 | 77 | ||
FQ217210.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217298.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217358.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217373.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217384.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217418.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217424.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217446.1 | - | 1 - 2 | 107 | 77 | ||
FQ217489.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217527.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217562.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217576.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217645.1 | - | 2 - 3 | 138 | 77 | ||
FQ217652.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217677.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217743.1 | - | 2 - 3 | 138 | 77 | ||
FQ217749.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217770.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217787.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217845.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217858.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217860.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ217861.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217880.1 | - | 2 - 3 | 141 | 77 | ||
FQ217886.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217934.1 | - | 1 - 2 | 81 | 77 | ||
FQ217966.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217976.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ217991.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ218022.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ218035.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ218057.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223582.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223596.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223603.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ223630.1 | - | 2 - 3 | 136 | 77 | ||
FQ223664.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ223695.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223712.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ223798.1 | - | 2 - 3 | 141 | 77 | ||
FQ223861.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223863.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223909.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223941.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223961.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223988.1 | - | 2 - 3 | 138 | 77 | ||
FQ223989.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ223990.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224014.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224025.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ224028.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224037.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224053.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224059.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224083.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224113.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224181.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224242.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ224248.1 | - | 2 - 3 | 137 | 77 | ||
FQ224294.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224303.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ224322.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224356.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224363.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224417.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224430.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224435.1 | - | 2 - 3 | 137 | 77 | ||
FQ224463.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ224483.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224485.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224510.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224541.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224580.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224584.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ224600.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224634.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224643.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224673.1 | - | 2 - 3 | 140 | 77 | ||
FQ224675.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224723.1 | - | 2 - 3 | 141 | 77 | ||
FQ224767.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224773.1 | - | 2 - 3 | 141 | 77 | ||
FQ224778.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
FQ224913.1 | - | 2 - 3 | 139 | 77 | ||
M12725.1 | - | 2 - 3 | 138 | 77 |
Set Membership: |
Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus Probe spans exons |