Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000376734.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000468264.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000471695.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000484583.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000485864.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
NM_007028.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000376734.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000468264.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000471695.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000484583.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
ENST00000485864.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
NM_007028.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176416.hg.1 |
TC0600011351.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000376734.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000468264.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000471695.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000484583.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
NM_007028.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000376734.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000468264.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000471695.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
ENST00000484583.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
NM_007028.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0600176415.hg.1 |
TC0600011351.hg.1 |
Clariom D TC |