Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379812.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379813.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379817.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379819.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379825.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000397172.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000436040.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000460940.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000463596.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000464632.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000465003.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000467331.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000468275.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000472896.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000478279.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000479656.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000482687.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000483148.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000485479.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000494649.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000494973.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000496030.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195248.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195249.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195251.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195252.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_175069.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_175073.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036576.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036577.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036578.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036579.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379812.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379813.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379817.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379819.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000379825.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000397172.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000436040.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000460940.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000463596.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000464632.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000465003.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000467331.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000468275.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000472896.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000478279.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000479656.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000482687.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000483148.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000485479.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000494649.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000494973.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
ENST00000496030.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195248.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195249.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195251.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_001195252.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_175069.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NM_175073.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036576.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036577.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036578.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
NR_036579.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900185822.hg.1 |
TC0900012221.hg.1 |
Clariom D TC |