Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000333868.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000348549.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000400777.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000440484.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000474305.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000546969.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000333868.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000348549.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000400777.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000440484.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000474305.2 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
ENST00000546969.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195826.hg.1 |
TC0100013000.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
ENST00000333868.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
ENST00000348549.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
ENST00000333868.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
ENST00000348549.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195831.hg.1 |
TC0100013000.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
ENST00000348549.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
ENST00000348549.9 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195832.hg.1 |
TC0100013000.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
ENST00000546424.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NM_001229.4 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NM_001278054.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NR_102732.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
NR_102733.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0100195833.hg.1 |
TC0100013000.hg.1 |
Clariom D TC |