Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000462152.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000466482.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000486249.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000462152.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000466482.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000486249.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204868.hg.1 |
TC0300013852.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000462152.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000466482.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000462152.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000466482.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204867.hg.1 |
TC0300013852.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204865.hg.1 |
TC0300013852.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000462152.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000466482.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000486249.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000497008.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000265261.10 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000460774.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000462152.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000466482.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000469105.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000483910.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000486249.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000489112.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
ENST00000497008.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271142.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271146.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271147.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
NM_001271148.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300204869.hg.1 |
TC0300013852.hg.1 |
Clariom D TC |