Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001289998.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290003.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290022.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290026.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290027.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001289998.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290003.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290022.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290026.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
NM_001290027.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199846.hg.1 |
TC0300013386.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001289998.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290003.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290022.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290026.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290027.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290028.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001289998.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290003.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290022.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290026.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290027.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
NM_001290028.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0300199847.hg.1 |
TC0300013386.hg.1 |
Clariom D TC |