Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
ENST00000492478.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
ENST00000492478.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149553.hg.1 |
TC1000007275.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
ENST00000339497.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
ENST00000374704.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_001282852.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_001282854.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_145012.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
ENST00000339497.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
ENST00000374704.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_001282852.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_001282854.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
NM_145012.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149549.hg.1 |
TC1000007275.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000339497.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000374704.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000492478.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_001282852.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_001282854.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_145012.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000339497.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000374704.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
ENST00000492478.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_001282852.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_001282854.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
NM_145012.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149552.hg.1 |
TC1000007275.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000374704.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000374706.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000470025.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000490012.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000492478.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000493157.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_001282854.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_145012.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_181698.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000265375.13 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000374704.7 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000374706.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000470025.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000490012.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000492478.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
ENST00000493157.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_001282853.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_001282854.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_145012.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
NM_181698.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR1000149558.hg.1 |
TC1000007275.hg.1 |
Clariom D TC |