Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
ENST00000318560.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
ENST00000372348.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
ENST00000393293.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
NM_005157.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
NM_007313.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
ENST00000318560.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
ENST00000372348.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
ENST00000393293.4 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
NM_005157.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
NM_007313.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160988.hg.1 |
TC0900008969.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
ENST00000318560.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
ENST00000372348.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
NM_005157.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
NM_007313.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
ENST00000318560.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
ENST00000372348.6 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
NM_005157.5 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
NM_007313.2 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0900160989.hg.1 |
TC0900008969.hg.1 |
Clariom D TC |