Array Name |
Probe IDs |
Targets |
Target Type |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000248701.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000504762.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000506738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000509707.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000616980.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000618802.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271718.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271719.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271720.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271721.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271722.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_021114.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NR_073417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NR_073418.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NR_073419.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000248701.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000504762.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000506738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000509707.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000616980.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
ENST00000618802.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271718.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271719.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271720.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271721.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_001271722.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NM_021114.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NR_073417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NR_073418.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
NR_073419.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173424.hg.1 |
TC0400010780.hg.1 |
Clariom D TC |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000248701.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000504762.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000506738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000509707.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000616980.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000618802.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271718.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271719.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271720.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271721.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271722.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_021114.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NR_073417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NR_073418.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NR_073419.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000248701.8 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000504762.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000506738.5 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000509707.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000616980.1 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
ENST00000618802.3 |
Ensembl |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271718.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271719.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271720.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271721.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_001271722.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NM_021114.3 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NR_073417.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NR_073418.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
NR_073419.1 |
Refseq |
Affymetrix Human Clariom D Assay |
PSR0400173423.hg.1 |
TC0400010780.hg.1 |
Clariom D TC |