Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: Psap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
RefSeq | NM_001146120.1 | NP_001139592.1 | 3 - 4 | 362 | 69 | |
NM_001146121.1 | NP_001139593.1 | 3 - 4 | 362 | 69 | ||
NM_001146122.1 | NP_001139594.1 | 3 - 4 | 362 | 69 | ||
NM_001146123.1 | NP_001139595.1 | 3 - 4 | 362 | 69 | ||
NM_001146124.1 | NP_001139596.1 | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
NM_011179.3 | NP_035309.3 | 3 - 4 | 362 | 69 | ||
GenBank mRNA | AK088369.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | |
AK089998.1 | - | 3 - 4 | 280 | 69 | ||
AK093881.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK135637.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK145607.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK145802.1 | - | 3 - 4 | 277 | 69 | ||
AK148150.1 | - | 3 - 4 | 284 | 69 | ||
AK148152.1 | - | 3 - 4 | 303 | 69 | ||
AK148545.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK149785.1 | - | 3 - 4 | 279 | 69 | ||
AK150331.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK150645.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK151034.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK151173.1 | - | 3 - 4 | 277 | 69 | ||
AK151230.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK151234.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK151251.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK151525.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK151529.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK151686.1 | - | 3 - 4 | 312 | 69 | ||
AK151852.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK151875.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK151891.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK151907.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK151943.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152117.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152126.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK152134.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152203.1 | - | 3 - 4 | 310 | 69 | ||
AK152280.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK152319.1 | - | 3 - 4 | 280 | 69 | ||
AK152355.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152408.1 | - | 3 - 4 | 281 | 69 | ||
AK152505.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152557.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152605.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK152819.1 | - | 3 - 4 | 290 | 69 | ||
AK153404.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159108.1 | - | 3 - 4 | 306 | 69 | ||
AK159164.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159198.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159221.1 | - | 3 - 4 | 280 | 69 | ||
AK159244.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159266.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159333.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159341.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159384.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159414.1 | - | 3 - 4 | 279 | 69 | ||
AK159427.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK159451.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159457.1 | - | 3 - 4 | 290 | 69 | ||
AK159463.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK159487.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159492.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159510.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159528.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159530.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159589.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK159604.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159622.1 | - | 2 - 3 | 168 | 69 | ||
AK159634.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159638.1 | - | 3 - 4 | 277 | 69 | ||
AK159657.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159664.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159685.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159692.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159709.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159720.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159722.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159728.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK159840.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159861.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159862.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK159877.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159910.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159915.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159936.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK159982.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK159994.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160015.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160019.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK160021.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160024.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160046.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160049.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK160073.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160108.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK160877.1 | - | 3 - 4 | 279 | 69 | ||
AK161313.1 | - | 3 - 4 | 293 | 69 | ||
AK166700.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166707.1 | - | 3 - 4 | 275 | 69 | ||
AK166744.1 | - | 3 - 4 | 274 | 69 | ||
AK166811.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166849.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166879.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK166909.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166920.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166946.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166959.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK166984.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167014.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167025.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167073.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167099.1 | - | 3 - 4 | 279 | 69 | ||
AK167108.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167111.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167147.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167198.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK167213.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167237.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 | ||
AK167243.1 | - | 3 - 4 | 277 | 69 | ||
AK167252.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK167418.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK167719.1 | - | 3 - 4 | 278 | 69 | ||
AK167902.1 | - | 3 - 4 | 346 | 69 | ||
AK170416.1 | - | 3 - 4 | 275 | 69 | ||
AK180106.1 | - | 2 - 3 | 132 | 69 | ||
AK194829.1 | - | 2 - 3 | 132 | 69 | ||
AK197804.1 | - | 2 - 3 | 132 | 69 | ||
AK201095.1 | - | 2 - 3 | 132 | 69 | ||
AK203509.1 | - | 2 - 3 | 132 | 69 | ||
BC036266.1 | - | 2 - 3 | 142 | 69 | ||
BC141089.1 | - | 3 - 4 | 275 | 9055701 | 69 | |
BC145359.1 | - | 3 - 4 | 275 | 9053917 | 69 | |
S36200.1 | - | 3 - 4 | 252 | 69 | ||
U27340.1 | - | 3 - 4 | 276 | 69 |
Set Membership: |
Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Mus musculus Probe spans exons |