Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GJA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GJA1
          Gene Name:
          gap junction protein alpha 1
          Gene Aliases:
          AVSD3, CMDR, CX43, EKVP, GJAL, HLHS1, HSS, ODDD, PPKCA
          Chromosome Location:
          Chr.6: 121435577 - 121449744 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.700699
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 144484

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GJA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000165.4 NP_000156.1 2 741
          GenBank mRNA AK223289.1 - 2 672
          AK295460.1 - 3 586
          AK297402.1 - 2 433
          AK297764.1 - 3 625
          AK312324.1 - 2 683
          BC026329.1 - 2 557 4794131
          CR541660.1 - 1 469
          M65188.1 - 2 634
          X52947.1 - 2 626

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          gap junction

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          in utero embryonic development
          neuron migration
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          heart looping
          regulation of heart rate
          epithelial cell maturation
          lens development in camera-type eye
          chronic inflammatory response
          positive regulation of glomerular filtration
          endothelium development
          atrial ventricular junction remodeling
          transport
          apoptotic process
          muscle contraction
          signal transduction
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          cell-cell signaling
          heart development
          adult heart development
          response to pH
          response to glucose
          vascular transport
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          cell communication by chemical coupling
          cell communication by electrical coupling
          positive regulation of cell communication by chemical coupling
          ATP transport
          gap junction assembly
          negative regulation of cell growth
          regulation of bone mineralization
          positive regulation of insulin secretion
          ion transmembrane transport
          response to fluid shear stress
          embryonic digit morphogenesis
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          skeletal muscle tissue regeneration
          response to peptide hormone
          positive regulation of osteoblast differentiation
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of striated muscle tissue development
          positive regulation of vasoconstriction
          positive regulation of vasodilation
          regulation of bone remodeling
          blood vessel morphogenesis
          neuron projection morphogenesis
          protein oligomerization
          regulation of calcium ion transport
          negative regulation of cardiac muscle cell proliferation
          milk ejection
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          regulation of atrial cardiac muscle cell membrane depolarization
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane depolarization
          negative regulation of wound healing
          cellular response to mechanical stimulus
          atrial cardiac muscle cell action potential
          cell communication by electrical coupling involved in cardiac conduction
          negative regulation of DNA biosynthetic process
          regulation of bicellular tight junction assembly
          positive regulation of behavioral fear response
          signal transducer activity
          receptor binding
          gap junction channel activity
          protein binding
          ion transmembrane transporter activity
          SH3 domain binding
          PDZ domain binding
          beta-tubulin binding
          connexin binding
          gap junction channel activity involved in cardiac conduction electrical coupling
          scaffold protein binding
          gap junction channel activity involved in cell communication by electrical coupling

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0