Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NLGN3 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Nlgn3
Gene Name:
neuroligin 3
Gene Aliases:
-
Chromosome Location:
Chr.X: 71199357 - 71227460 on Build Rnor_6.0
UniGene ID:
Rn.226139
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
196209
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Nlgn3
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_134336.2
NP_599163.2
3
798
XM_008773251.1
XP_008771473.1
3
957
GenBank mRNA
U41663.1
-
3
798
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Human: NM_181303, GQ489207, AF217412.
Panther Classification:
Molecular Function -
cell adhesion molecule
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
receptor-mediated endocytosis
cell adhesion
neuron cell-cell adhesion
synapse assembly
learning
metabolic process
visual learning
adult behavior
social behavior
axon extension
oligodendrocyte differentiation
modulation of synaptic transmission
synapse organization
positive regulation of synapse assembly
regulation of synaptic transmission, glutamatergic
positive regulation of synaptic transmission, glutamatergic
rhythmic synaptic transmission
excitatory postsynaptic potential
inhibitory postsynaptic potential
regulation of dendritic spine morphogenesis
vocalization behavior
postsynaptic membrane assembly
presynaptic membrane assembly
regulation of long-term synaptic potentiation
regulation of N-methyl-D-aspartate selective glutamate receptor activity
regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
regulation of terminal button organization
positive regulation of excitatory postsynaptic potential
positive regulation of alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionate selective glutamate receptor activity
receptor activity
neurexin family protein binding
cell adhesion molecule binding
carboxylic ester hydrolase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0