Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PRNP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PRNP
          Gene Name:
          prion protein
          Gene Aliases:
          ASCR, AltPrP, CD230, CJD, GSS, KURU, PRIP, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, PrPc, p27-30
          Chromosome Location:
          Chr.20: 4686151 - 4701588 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.472010
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 8118

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PRNP
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000311.3 NP_000302.1 2 787
          NM_001080121.1 NP_001073590.1 2 782
          NM_001080122.1 NP_001073591.1 2 778
          NM_001080123.1 NP_001073592.1 2 651
          NM_001271561.1 NP_001258490.1 2 787
          NM_183079.2 NP_898902.1 2 783
          GenBank mRNA AB300823.1 - 1 425
          AB300824.1 - 1 425
          AB300825.1 - 1 425
          AB300826.1 - 1 425
          AK090575.1 - 3 386
          AK293312.1 - 3 385
          AK295415.1 - 3 337
          AK295943.1 - 3 403
          AK312276.1 - 2 475
          AY008282.1 - 2 458
          AY569456.1 - 1 415
          BC012844.1 - 2 462 3863784
          BC022532.1 - 2 475 4813982
          BG397054.1 - 516
          BP251427.1 - 2 564
          BT019496.1 - 1 415
          CR542039.1 - 1 415
          CR542072.1 - 1 415
          D00015.1 - 1 467
          M13667.1 - 1 467
          M13899.1 - 2 464

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein phosphorylation
          cellular copper ion homeostasis
          response to oxidative stress
          cell cycle arrest
          learning or memory
          metabolic process
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of interleukin-17 production
          negative regulation of interleukin-2 production
          regulation of protein localization
          cellular response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of activated T cell proliferation
          response to cadmium ion
          negative regulation of T cell receptor signaling pathway
          protein homooligomerization
          negative regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade
          cellular response to copper ion
          regulation of potassium ion transmembrane transport
          copper ion binding
          protein binding
          lamin binding
          microtubule binding
          tubulin binding
          identical protein binding
          ATP-dependent protein binding
          ion channel binding
          chaperone binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-x54js:80/100.66.79.231:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0