Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登入
還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
  • 產品
    • Antibodies
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Cell Culture Media
    • Chemicals
    • Western Blot Products
    • Chromatography Columns and Cartridges
    • Lab Equipment
    • Lab Plasticware and Supplies
    • Microplates
    • Greener Products
    • 查看所有產品類別
  • 應用
    • 生物製程
    • 細胞培養和轉染
    • 食品和飲料
    • 實驗室解決方案
    • 製藥和生物製藥
    • 即時定量PCR
    • 半導體分析
    • 臨床和診斷
    • 數位解決方案
    • 分子光譜、同位素與元素分析
    • 查看所有應用與技術
  • 服務
    • 360° CDMO 和 CRO 服務
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 客製化服務
    • 企業服務
    • 金融與租賃服務
    • 儀器服務
    • 實驗室資訊學
    • 授權與商業供應
    • 培訓服務
    • 查看所有服務
  • 支援
    • 線上訂購協助
    • 數位解決方案
    • 產品支持
    • 技術相關資訊
    • 培訓與教育
    • 查看所有協助與支援
  • 熱門商品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 特價商品
  • 聯絡我們
  • 快速訂購
  • 訂單狀態與貨物追蹤
  • 文件和證書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • 訂單查詢
          • 快速訂購
          • 登入
            登入
            還沒有帳戶嗎 ? 立即註冊
            • 帳戶
            • 訂單
            • Connect: Lab, Data, Apps
            • 客製化產品與項目
            • 儀器管理
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other IL1R1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          IL1R1
          Gene Name:
          interleukin 1 receptor type 1
          Gene Aliases:
          CD121A, D2S1473, IL-1R-alpha, IL1R, IL1RA, P80
          Chromosome Location:
          Chr.2: 102069638 - 102179874 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.701982
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 9120

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: IL1R1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000877.3 NP_000868.1 12 1650
          NM_001288706.1 NP_001275635.1 12 1470
          NM_001320978.1 NP_001307907.1 12 1563
          NM_001320980.1 NP_001307909.1 12 1704
          NM_001320981.1 NP_001307910.1 12 1545
          NM_001320982.1 NP_001307911.1 12 1487
          NM_001320983.1 NP_001307912.1 10 1338
          NM_001320984.1 NP_001307913.1 10 1215
          NM_001320985.1 NP_001307914.1 10 1236
          XM_005263930.4 XP_005263987.1 12 1512
          XM_005263934.4 XP_005263991.1 13 1617
          XM_011511115.2 XP_011509417.1 13 1609
          XM_011511116.1 XP_011509418.1 12 1587
          XM_011511117.1 XP_011509419.1 12 1582
          XM_011511118.2 XP_011509420.1 12 1513
          XM_017003989.1 XP_016859478.1 12 1710
          GenBank mRNA AK026803.1 - 1 1562
          AK314433.1 - 12 1470
          BC067506.1 - 11 1384 7002107
          BC067507.1 - 11 1386 7002109
          BC067508.1 - 11 1386 7002111
          BC075062.2 - 11 1366 30915370
          BC075063.2 - 11 1366 30915586
          CD013912.1 - 10 1207
          CD013913.1 - 10 1228
          CD014140.1 - 10 1330
          M27492.1 - 11 1404
          X16896.1 - 12 1630

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          immune response
          cell surface receptor signaling pathway
          response to radiation
          heat acclimation
          ovulation
          regulation of inflammatory response
          interleukin-1-mediated signaling pathway
          response to interleukin-1
          response to epidermal growth factor
          cellular response to glucose stimulus
          response to transforming growth factor beta
          response to nitric oxide
          protease binding
          signal transducer activity
          transmembrane signaling receptor activity
          interleukin-1 receptor activity
          interleukin-1, Type I, activating receptor activity
          platelet-derived growth factor receptor binding
          protein binding
          ionotropic glutamate receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          產品訂購 Plus Icon Minus Icon
          • 訂單狀態
          • 訂購協助
          • 快速訂購
          • 現貨供應中心
          • 電子採購
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 協助與支持
          • 聯絡我們
          • 技術支持中心
          • 搜尋文件和證書
          • 回報網站問題
          資源 Plus Icon Minus Icon
          • 學習中心
          • 促銷活動
          • 活動和網路研討會
          • 社群媒體
          關於 Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 關於我們 關於我們
          • 人才招募 人才招募
          • 投資者資訊 投資者資訊
          • 新聞 新聞
          • 企業社會責任 企業社會責任
          • 商標
          • 政策和聲明
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Taiwan flag icon
          Taiwan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0