Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • エンタープライズサービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AKR1C3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AKR1C3
          Gene Name:
          aldo-keto reductase family 1, member C3
          Gene Aliases:
          DD3, DDX, HA1753, HAKRB, HAKRe, HSD17B5, PGFS, hluPGFS
          Chromosome Location:
          Chr.10: 5048766 - 5107686 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.78183
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID HSS112670
          Size 20 nmol
          Availability Made To Order
          Catalog # 1299001
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AKR1C3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001253908.1 NP_001240837.1 5, 6 622
          NM_003739.5 NP_003730.4 5, 6 645
          GenBank mRNA AB018580.1 - 5, 6 623
          AF149416.2 - 5, 6 587
          AK290365.1 - 5, 6 605
          AK296829.1 - 5, 6 689
          AK315411.1 - 5, 6 605
          BC001479.2 - 5, 6 632 2988160
          BC019230.1 - 5, 6 602 3682448
          BG547635.1 - 5, 6 646
          BT007286.1 - 5, 6 576
          D17793.1 - 5, 6 627
          DQ269985.1 - 6, 7 576
          S68288.1 - 5, 6 586

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase reductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein import into nucleus, translocation
          retinoid metabolic process
          prostaglandin metabolic process
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to nutrient
          steroid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          male gonad development
          cellular response to starvation
          positive regulation of cell death
          farnesol catabolic process
          cyclooxygenase pathway
          keratinocyte differentiation
          cellular response to reactive oxygen species
          progesterone metabolic process
          retinol metabolic process
          retinal metabolic process
          multicellular organismal macromolecule metabolic process
          daunorubicin metabolic process
          doxorubicin metabolic process
          regulation of retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of protein kinase B signaling
          oxidation-reduction process
          testosterone biosynthetic process
          renal absorption
          cellular response to cadmium ion
          cellular response to calcium ion
          cellular response to prostaglandin stimulus
          cellular response to corticosteroid stimulus
          cellular response to jasmonic acid stimulus
          cellular response to prostaglandin D stimulus
          negative regulation of retinoic acid biosynthetic process
          regulation of testosterone biosynthetic process
          positive regulation of endothelial cell apoptotic process
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          retinal dehydrogenase activity
          alditol:NADP+ 1-oxidoreductase activity
          aldo-keto reductase (NADP) activity
          retinol dehydrogenase activity
          oxidoreductase activity, acting on NAD(P)H, quinone or similar compound as acceptor
          phenanthrene 9,10-monooxygenase activity
          dihydrotestosterone 17-beta-dehydrogenase activity
          prostaglandin H2 endoperoxidase reductase activity
          prostaglandin D2 11-ketoreductase activity
          geranylgeranyl reductase activity
          ketoreductase activity
          prostaglandin-F synthase activity
          15-hydroxyprostaglandin-D dehydrogenase (NADP+) activity
          androsterone dehydrogenase activity
          testosterone dehydrogenase (NAD+) activity
          testosterone 17-beta-dehydrogenase (NADP+) activity
          ketosteroid monooxygenase activity
          trans-1,2-dihydrobenzene-1,2-diol dehydrogenase activity
          indanol dehydrogenase activity
          delta4-3-oxosteroid 5beta-reductase activity
          NADP-retinol dehydrogenase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-9c8cf:80/100.66.75.150:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0