Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RELA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RELA
          Gene Name:
          RELA proto-oncogene, NF-kB subunit
          Gene Aliases:
          NFKB3, p65
          Chromosome Location:
          Chr.11: 65653596 - 65662972 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.502875
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID s11914
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4390824
          Price 7,898.00
          Your Price
          Online offer:
          7898.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RELA
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001145138.1 NP_001138610.1 11 1187
          NM_001243985.1 NP_001230914.1 11 1196
          NM_021975.3 NP_068810.3 11 1196
          XM_011545206.1 XP_011543508.1 10 964
          XM_011545207.1 XP_011543509.1 9 859
          GenBank mRNA AK303262.1 - 11 1175
          AK308020.1 - 11 1140
          AK308478.1 - 10 1242
          BC011603.1 - 11 937
          BC014095.2 - 10 787
          BC033522.1 - 10 1053 5162908
          BC110830.1 - 10 1806 6019711
          L19067.1 - 10 1055
          M62399.1 - 11 1135

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00153294_m1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          Rel homology transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          liver development
          hair follicle development
          stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway
          acetaldehyde metabolic process
          transcription from RNA polymerase II promoter
          inflammatory response
          cellular defense response
          aging
          positive regulation of cell proliferation
          organ morphogenesis
          response to organic substance
          response to UV-B
          positive regulation of Schwann cell differentiation
          cytokine-mediated signaling pathway
          membrane protein intracellular domain proteolysis
          positive regulation of chondrocyte differentiation
          positive regulation of type I interferon production
          response to muramyl dipeptide
          response to progesterone
          response to insulin
          response to cobalamin
          cellular response to hepatocyte growth factor stimulus
          response to muscle stretch
          Fc-epsilon receptor signaling pathway
          negative regulation of protein catabolic process
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          response to amino acid
          response to morphine
          positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          regulation of inflammatory response
          T cell receptor signaling pathway
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          response to cAMP
          defense response to virus
          cellular response to hydrogen peroxide
          nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway
          response to interleukin-1
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to nicotine
          cellular response to interleukin-1
          cellular response to interleukin-6
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to peptide hormone stimulus
          negative regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          positive regulation of miRNA metabolic process
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          DNA binding
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding
          protein binding
          transcription factor binding
          protein kinase binding
          chromatin DNA binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          activating transcription factor binding
          phosphate ion binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          actinin binding
          histone deacetylase binding
          transcription regulatory region DNA binding
          protein heterodimerization activity
          protein N-terminus binding
          NF-kappaB binding
          repressing transcription factor binding
          ankyrin repeat binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0